La tecnología de edición de circuitos proporciona un rápido prototipo de pequeñas correcciones de diseño en varios puntos del proceso de fabricación de IC: después de la primera depuración de silicona; para mejoras de rendimiento durante la rampa de producción; para crear un pequeño número de chips en funcionamiento para desarrolladores beta; y para resolver problemas de fiabilidad. Los ingenieros de edición de circuitos laminan el chip hasta la ubicación del posible defecto y, a continuación, lo eliminan o colocan conductores o aislantes en geometrías concretas, lo que permite a los fabricantes de IC validar los cambios de diseño sin volver a girar las retículas y procesar obleas adicionales.
Servicios de microscopía electrónica para
la ciencia de materiales
Para garantizar un rendimiento óptimo del sistema, le proporcionamos acceso a una red de expertos de primer nivel en servicios de campo, asistencia técnica y piezas de repuesto certificadas.