Interact Reference Component
Todo lo que necesita para proteger sus muestras
El almacenamiento de muestras a temperaturas criogénicas y extremadamente bajas ofrece seguridad para muestras biológicas y derivados de estas, material genómico y compuestos durante periodos prolongados. La conservación de la información asociada a las muestras almacenadas es una parte esencial del proceso de almacenamiento, ya que las muestras almacenadas no identificadas no pueden utilizarse y no sirven para nada. Thermo Scientific ha probado soluciones para realizar un seguimiento de las muestras y conservarlas.
Enlaces rápidos
Productos de almacenamiento y gestión de muestras más populares
Categorías de almacenamiento y gestión de muestras destacadas
Proteja las enzimas, las células, los reactivos y las soluciones mediante el mantenimiento de la temperatura del congelador durante el trabajo en la mesa del laboratorio con los refrigeradores de sobremesa.
Identifique de forma sencilla y permanente muestras y cajas de almacenamiento con las etiquetas para criogenización Thermo Scientific
Maximice la capacidad de almacenamiento con cajas criogénicas Thermo Scientific para su uso en el almacenamiento en crioconservación en LN2 Thermo Scientific CryoPlus.
Congele células en tubos de 1 a 5 ml mediante el recipiente de congelación Thermo Scientific Mr. Frosty, diseñado para conseguir una velocidad de refrigeración muy próxima a -1 °C/min.
Las placas de almacenamiento son una solución económica y fiable para el almacenamiento de muestras, el cribaje de alto rendimiento y los ensayos de unión baja en las aplicaciones de descubrimiento de fármacos y biología molecular.
Desde lectores de códigos de barras 2D hasta software de manipulación de muestras, pasando por dispositivos de retirada/colocación de tapones y selladores; ofrecemos una línea completa de productos de almacenamiento y manipulación para mejorar el rendimiento de flujos de trabajo manuales o integrados.
Almacene sus muestras en estos tubos y viales para eliminar la lixiviación de iones al mismo tiempo que mantiene un pH uniforme durante la vida de la muestra.
Los congeladores de laboratorio Thermo Scientific a -80 °C están diseñados para proteger las muestras y maximizar la capacidad de almacenamiento.
Transporte y almacene materiales no peligrosos, células, tejidos, gases industriales y otras muestras biológicas con la mayor seguridad.
Estos productos están diseñados para protegerle a usted y a sus muestras de daños en condiciones criogénicas y le ayudan a realizar su trabajo de manera eficiente.
Revolucionarias investigaciones genómicas
Potenciando el camino hacia descubrimientos genómicos innovadores
Vea cómo nuestra sólida cartera de consumibles, equipos, reactivos e instrumentos se integra a la perfección en todo el flujo de trabajo genómico, desde la recogida y preparación iniciales de muestras hasta el análisis y el almacenamiento de muestras a largo plazo.
custom-barcodes-image-230x195
Utilice el poder de los códigos de barras en sus procesos
El etiquetado y los códigos de barras personalizados están disponibles para las placas de almacenamiento Abgene y Nunc para mejorar el seguimiento de las muestras y los grupos de muestras.
Más información