Thermo Fisher Scientific
  • メニュー
    • 分子生物学実験関連
    • 分析・測定関連
    • 細胞培養・イメージング
    • 研究者インタビュー
    • その他
  • このブログについて
  • お問い合わせ
Accelerating ScienceLearning at the Bench / その他 / Nalgeneボトルの洗浄サービス - クリーンボトルサービス-
Nalgeneボトルの洗浄サービス – クリーンボトルサービス-
Written by adminlearningbench | Published: 01.22.2020
より高い清浄度の環境下でプラスチックボトルを使用するために、Thermo Scientific™ Nalgene™ボトルはお客様の要望に応じてボトルの洗浄をカスタマイズ可能なクリーンボトルサービスを提供しています。
▼こんな方におすすめです
・ 自社でNalgeneボトルを洗浄しているが、手間、人手の問題で洗浄を外注したい
・ 医薬品などより高い清浄度の環境下でプラスチックボトルを使用したい
・ validationをきちんと行ったボトルの洗浄を行いたい
・ 精密機械などに使用するためにボトル内部のパーティクル数をコントールしたい
・ ボトルの洗浄は考えているが、どのような基準で洗浄していいかわからない
使用用途
• 原薬、中間体、製剤原料などの保存
• クリーンルームや制御された環境での使用
• 半導体、電子材料などの保存
Nalgeneボトルのクリーンボトルサービス
国内専門工場による高度な洗浄
プロセスクリーンルーム内などの条件が厳しい環境下で作業するためには、高い品質を備えた部材と設備が必要です。微粒子異物の影響を受けやすい製造現場では、塵埃などの異物は深刻な汚染源になります。
厳しい環境下で使用されるプラスチック製ボトルやキャップなどの部材は、外部からの異物を混入させないために、必要最低限の清浄度を保っていなければなりません。
Nalgeneクリーンボトルサービスでは、卓越した洗浄技術と適正に管理された洗浄環境、そして確かな品質管理体制をもった国内の専門工場でボトルのクリーン洗浄を実施します。
洗浄後の製品はクリーン袋に密閉包装してお届けします。お客様の要望により、一袋の中に包装する数を変更することも可能です。また、必要に応じて二重、三重の包装をすることも可能です。
製品受け入れ時の異物除去作業を省力化することで、工程短縮および生産コストの低減を実現します。
お客様のニーズとボトルの材質・形状に応じた洗浄方法をご提案
洗浄の基準がわからない、これまでに設定したことのないお客様に対しては、使用用途に応じた洗浄方法、洗浄プランの提案も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
洗浄環境
• 洗浄から包装工程までISO クラス5 相当のクリーンルーム内で実施
• 超純水での洗浄により、湿式試験法において0.2μm 以上の異物を、0.5 個/cc 以下まで抑えたクリーン度を提供可能
• 液中パーティクルカウンターで清浄度評価を行い、洗浄証明書を発行可能
・ オートクレーブ滅菌可能な材質については、洗浄後オートクレーブ滅菌を行うことが可能
・ validation dataの項目の設定、提供が可能
洗浄の流れ
Nalgeneボトルクリーンボトルサービスでは、まず、洗浄工場に到着した時点で受け入れ検査を行います。その後、ISOクラス5 (クラス100)のクリーンルーム内で洗浄から包装までの工程を行います。
工程内で、オートクレーブ可能な製品については洗浄後、オートクレーブ滅菌が可能になっています。
また、包装形態についても、お客様のご要望に応じて包装の入数の変更や、二重包装、三重包装に関するご要望も承ります。
洗浄条件、その他ご要望の検査項目などがありましたら、是非一度ご相談ください。
洗浄前後の効果測定
洗浄前後の効果測定の一つとして液中パーティクルカウンターでの測定結果があります。
以下は洗浄前後の液中パーティクルカウンターによる測定の結果で、洗浄後にはボトル内部のパーティクルが減少していることがわかります。
まとめ
Nalgeneプラスチックボトルは厳格な品質管理を行い製造されていますが、電子部材、医薬品などの保管にはより高い清浄度を持ったボトルが必要となる場合があります。
その際には、是非、お客様のご要望に応じてカスタマイズ可能なNalgeneのクリーンボトルサービスを試しください。
これから洗浄を考えているお客様で洗浄の基準項目がわからない場合にはこちらからお客様に必要な洗浄条件を提案いたします。
ボトルの洗浄を検討のお客様は是非、一度こちらまでお問い合わせください。
また、併せて以下のカタログもご参照ください。
クリーンボトルカタログダウンロード
ラボプロダクツ消耗品カタログ ダウンロード
ご質問などがございましたら、当社テクニカルサポートへご相談ください。
Japan Technical Support: お問い合わせはこちら
各種ボトルのサンプルのご提供も可能です。
サンプルをご希望のお客さま:お問い合わせはこちら
研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。
Share this article
FacebookTwitterLinkedinMail
記事へのご意見・ご感想お待ちしています
  • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
  • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。
再生・細胞医療の未来:閉鎖系自動化システムでできること【第2回】~細胞の分離、洗浄、濃縮プログラムを自由に作成・変更可能な閉鎖系自動化装置
前回第1回では、細胞製造の“自動化”、“... by LatB Staff / 07.04.2025
Read More
再生・細胞医療の未来:自動化と閉鎖系の重要性【第1回】~細胞の洗浄や濃縮プログラムを自由に作成・変更できる閉鎖系自動化装置 
近年、がんや希少疾患の治療に向けて再生・... by LatB Staff / 06.10.2025
Read More
初心者必見!細胞培養の完全サポートガイド~その1:無菌操作に必要な設備と器具
「細胞培養の完全サポートガイド」は、細胞... by LatB Staff / 05.27.2025
Read More
微粒子リスクの不安を解決 ~バイオ医薬品製造工程におけるさまざまな微粒子リスクに対応する高品質な無菌保存について~
バイオ医薬品製造における微粒子は、製品の... by LatB Staff / 10.04.2024
Read More
航空輸送に適したボトルを使用して安全運送を!
Nalgeneプラスチックボトルの製品証明書を用意
個人情報保護方針ウェブサイト利用条件 拠点一覧サイトマップTrademark Information
© 2025 Thermo Fisher Scientific. 無断複写・転載を禁じます.
Talk to us