Search Thermo Fisher Scientific
Los sistemas de HPLC y UHPLC Vanquish Duo Thermo Scientific para LC o LC-MS permiten aumentar la producción de muestras en cualquier análisis LC o LC-MS. Estos sistemas incrementan el rendimiento y maximizan la salida del detector mediante el uso de una segunda bomba y conmutación inteligente de columna, lo que elimina el tiempo necesario para el equilibrio de columna durante una elución de gradiente.
Elimina el tiempo necesario para el reacondicionamiento de columnas, así como el tiempo de inactividad del espectrómetro de masas o detector LC gracias al uso de una bomba dedicada al reacondicionamiento y una segunda columna. Por término medio, los usuarios pueden aumentar el rendimiento en un 40 % con el fin de mejorar la producción en el laboratorio y la generación de ingresos.
Durante el reacondicionamiento, los programas avanzados de lavado de columnas pueden reducir la contaminación cruzada de columnas sin poner en riesgo el rendimiento.
Convierta fácilmente su método de gradiente original para flujo de trabajo de LC en tándem mediante los asistentes del sistema de datos de cromatografía (CDS) Chromeleon Thermo Scientific. Basta con que especifique su gradiente estándar, el CDS calculará automáticamente todos los parámetros necesarios mediante un sistema de gestión de datos preparado para cumplimiento normativo, incluso en instrumentos LC-MS.
Las diversas opciones de detección garantizan la recuperación de la mayor cantidad de información posible en la separación. Todas las opciones del detector ofrecen una excelente sensibilidad, incluida la detección de matriz de diodo, fluorescencia o sin etiquetas de sustancias no cromofóricas a través de detección de aerosoles cargados.
Los sistemas de HPLC y UHPLC Vanquish Duo para LC o LC-MS en tándem están equipados con accesorios de apriete manual Viper Thermo Scientific, que permiten conexiones de volumen muerto casi cero, picos más pronunciados y configuración sin herramientas.
Los sistemas Vanquish Duo se integran perfectamente con nuestro software del sistema de datos de cromatografía (CDS) Chromeleon Thermo Scientific para ofrecer excelentes herramientas de cumplimiento normativo, capacidades de red, automatización y procesamiento de datos.
El sistema LC o LC-MS en tándem incorpora una segunda bomba y conmutación de columna inteligente, lo que le permitirá maximizar el uso del detector y recuperar el tiempo perdido por el reacondicionamiento de columnas.
En el siguiente diagrama se ilustra el tiempo necesario para ejecutar el mismo conjunto de ensayos, comparando un sistema de HPLC de canal único tradicional con el sistema LC o LC-MS en tándem, a fin de identificar dónde se consigue el ahorro de tiempo.
En la siguiente tabla se proporciona una descripción general de las especificaciones para una configuración estándar de los sistemas de HPLC y UHPLC Vanquish Duo para sistemas de LC y LC-MS en tándem. No se indican todas las especificaciones. Sus especificaciones pueden variar en función de los componentes del sistema. Busque las hojas de especificaciones de los componentes del sistema en las Especificaciones del componente, a continuación.
Categoría | Vanquish Duo HPLC and UHPLC Systems for Tandem LC or LC-MS (Sistemas de HPLC y UHPLC Vanquish Duo para LC en tándem o LC-MS) |
Presión del sistema, máxima | 700, 1000 o 1500 bares, dependiendo de la configuración del sistema |
Rango de flujo, máximo | 0 a 5, 0-8 o 0-10 ml/min, dependiendo de las bombas seleccionadas |
Opciones de bomba (volumen de retardo de gradiente predeterminado) | Binaria (35, 200 o 400 µl) Cuaternaria (679 µl) Doble (679 µl) El volumen de retardo depende de las bombas seleccionadas |
Biocompatible | Sí, depende de la configuración del sistema |
Intervalo de pH | 2–12, concentración de cloruro de hasta 1 mol/L |
Diseño del sistema | Modular |
Compatible con pantalla táctil de interfaz de usuario (opcional) | Sí, depende de la configuración del sistema |
Compatible con el sistema de control de disolventes (optativo) | Sí, depende de la configuración del sistema |
Volumen de retardo de gradiente personalizable para simplificar la transferencia de métodos | Sí, depende de la configuración del sistema |
Tecnología SmartInject para máxima precisión de inyección y aumento de la vida útil de la columna | Sí |
Intervalo del volumen de inyección | Estándar: Hasta 0,01-25 o 0,01-100 µl (Vanquish Flex/Vanquish Horizon) Opcional: Hasta 0,01-100 o 0,01-1000 µl (Vanquish Core) Depende del muestreador automático seleccionado |
Refrigeración de muestras
| Sí, de 4 °C a 40 °C Depende del muestreador seleccionado |
Capacidad de muestras (estándar) Basado en viales de 12 mm de D.E. (≤1,5 ml) a efectos de comparación | 4 gradillas de 54 viales (≤1,5 ml) cada una, otros formatos de gradilla disponibles + capacidad de 12 viales de 22,5 mm de D.E. (≤10 ml) en el carrusel |
Módulos de extensión del muestreador disponibles (opcionales) | Sí, con cargador Vanquish |
Termostatización del compartimento de columna | Sí, de 5 °C a 120 °C, depende del compartimiento de columna seleccionado Aire constante y forzado |
Precalentador del compartimento de columna | Activo y pasivo Depende de la configuración del sistema |
Enfriador poscolumna del compartimiento de columna | Sí Depende del compartimiento de columna seleccionado |
Detectores compatibles | Detector de aerosol cargado Vanquish Detector de matriz de diodo Vanquish Detector de fluorescencia Vanquish Detector de longitud de onda múltiple Vanquish Detector de longitud de onda variable Vanquish Detector de índice de refracción Espectrómetro de masas |
Los sistemas HPLC y UHPLC Vanquish Duo para LC o LC-MS en tándem constan de los siguientes componentes con detalles disponibles a continuación.
Sistema UHPLC Vanquish Horizon Duo para LC o LC-MS en tándem | Sistema UHPLC Vanquish Flex Duo para LC o LC-MS en tándem | Sistema HPLC Vanquish Core Duo para LC o LC-MS en tándem | |
Bomba
| 2 Bomba binaria Vanquish H | 2 Bomba binaria Vanquish F o 2 Bomba cuaternaria Vanquish F o 1 Bomba doble Vanquish F | 2 Bomba binaria Vanquish C/CN o 2 Bomba cuaternaria Vanquish C/CN o 1 Bomba doble Vanquish C/CN |
Muestreador automático
| Muestreador dividido Vanquish HT | Muestreador dividido Vanquish FT | Muestreador dividido Vanquish C o Muestreador dividido Vanquish CT |
Capacidad ampliada de muestras (opcional)
| Cargador Vanquish (opcional) | ||
Compartimento de la columna
| Compartimento de la columna H de Vanquish | Compartimento de la columna C de Vanquish | |
Conexiones del sistema con un volumen muerto cercano a cero
| Kits de accesorios para UHPLC Viper | ||
Detectores
| 1 detector |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.