KingFisher Sample Purification Systems
Descripción general
Los sistemas de purificación de muestras KingFisher ofrecen  una automatización de sobremesa para laboratorios versátil para una extracción y una purificación uniformes de ADN, ARN, proteínas y células. Sirven para una gran variedad de aplicaciones, desde pruebas de ácido nucleico para SARS-CoV-2 y otras pruebas de   patógenos /virus, hasta el ADN genómico para pruebas genéticas, biopsias de tejidos y líquidos incluidos en parafina y fijados con formol y de ADN extracelular, aislamiento de proteínas y mapeo de péptidos, y la investigación de linfocitos T y exosomas.
Los flujos de trabajo del sistema KingFisher eliminan los pasos manuales y reducen el tiempo de procesamiento general en comparación con otros sistemas de automatización. Además, el sistema ofrece protocolos optimizados y fáciles de seguir para prácticamente todos los tipos de muestra.
Los sistemas KingFisher ayudan a reducir los errores de procesamiento de usuarios a la vez que aumentan la reproducibilidad de sus resultados. Nuestros datos muestran que las muestras procesadas con los sistemas KingFisher mantienen unos resultados uniformes en todas las carreras y diferentes usuarios, lo que es crucial para aplicaciones posteriores más sensibles como qPCR, NGS, PCR digital y espectrometría de masas.
Capacidades
Pruebas de detección de SARS-CoV-2 de alto rendimiento
Los sistemas KingFisher se encuentran en primera línea ayudando a los laboratorios a acelerar el volumen de procesamiento de las extracciones de ARN para gestionar la enorme demanda de resultados rápidos y exactos de las pruebas de detección de SARS-CoV-2*.
La uniformidad de los reactivos Dynabeads
La optimización de los instrumentos KingFisher para reactivos con esferas magnéticas Dynabeads es fundamental para lograr una unión uniforme y unos resultados fiables y reproducibles.
Aplicaciones de ADN y ARN
Los kits y reactivos optimizados para los instrumentos KingFisher pueden aislar muchos tipos de ácidos nucleicos, como el ADN genómico, el ADN extracelular, el ARN vírico y el miARN, de una amplia gama de muestras.
Aplicaciones de proteínas y péptidos
Los sistemas de Kingfisher pueden automatizar el aislamiento de proteínas individuales mediante inmunoprecipitación y automatizar la digestión de proteínas para la cuantificación y el mapeo de péptidos.
Aplicaciones para células y exosomas
Los sistemas KingFisher pueden automatizar el aislamiento de células y vesículas extracelulares, como linfocitos T y subconjuntos de linfocitos T, exosomas y células tumorales circulantes.
* Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.