Search Thermo Fisher Scientific
我国臭氧污染问题日益严重,已经成为影响夏季空气质量的重要因素,而挥发性有机物(VOCs)是形成臭氧的重要前体物。为了有效控制臭氧污染,需要从源头上控制挥发性有机物(VOCs)的超标排放。根据行业分布特点,不同省市纷纷制定相应的地方标准和法规,对石化、有机化工、工业涂装和包装印刷等重点行业提出VOCs的具体治理和排放达标的要求。
为了进一步规范固定污染源废气VOCs在线连续监测系统(VOC CEMS)的技术和市场,生态环境部于2018年底发布标准文件《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法(HJ 1013-2018)》,并于2019年7月正式实施。新标准的出台对仪器厂家提出了更高的要求,在此背景下赛默飞率先推出新一代6000型VOC CEMS产品,继续引领行业的发展。
赛默飞独特技术,避免扣除法的缺点,在出峰阶段即避免氧峰的出现(氧气干扰小于1%F.S.,优于国标要求的2%的限制)
全程加热无冷点和EPC气路改进设计,产品性能更优越
直接温度侦测技术和远程操作功能,提升现场维护性和安全性
赛默飞独特技术,避免扣除法的缺点,在出峰阶段即避免氧峰的出现(氧气干扰小于1%F.S.,优于国标要求的2%的限制)
全程加热无冷点和EPC气路改进设计,产品性能更优越
直接温度侦测技术和远程操作功能,提升现场维护性和安全性
气体样品由采样泵抽吸入仪器内,利用置于柱箱内的分离管柱通过载气的推动将样品分离;分离后的有机物依序进入火焰离子化检测器,在氢火焰中被电离成碳阳离子和电子,其产生的微电流经由信号放大器输出信号,图谱分析软件由该电子信号计算出各组分的浓度值。