培养法
将样本送往专门用于进行微生物培养的实验室,由研究人员进行培养后鉴定病原体。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
点击下方按钮查看可用于临床诊断的产品。
用于体外诊断,仅用于紧急使用授权(EUA)|仅凭处方销售
将样本送往专门用于进行微生物培养的实验室,由研究人员进行培养后鉴定病原体。
将鼻拭子或咽喉拭子与样品保存液混合后滴在鉴定试纸条上,半小时内可提供结果。
对从拭子上采集的样本中的遗传物质(DNA/RNA)进行扩增,即使处于感染的早期阶段也可检测出特异微生物体的遗传特征。
本指南对病毒、细菌、真菌和寄生虫 RTI 进行了全面综述,分为四章:病因学和病理生理学、临床实践、检测策略和初步检查、公共卫生监督。
仅根据患者体征和症状来区分细菌感染和病毒感染可能较为困难。各种感染中都会出现咳嗽、打喷嚏、发烧、发炎、呕吐、腹泻、疲劳和痉挛现象。
肺相关疾病 | 其他 | |||
|
|
|
|
|
PCR法分子诊断检测被视为病原体检测和结果准确度的黄金标准。分子检查的灵敏度极高,可检查出较低的病原体负载。分子检测法还具有可扩展性的优势。目前大多实验室通过PCR检测法,在一个检测板上可同时容纳96到384份样本(包含对照样本)。
多重检测可同时区分呼吸道疾病,并帮助鉴定双重感染病例。多重检测组合可从两个靶标检测到数十个靶标,是一种有效的检测方法。
新冠肺炎疫情期间的分子检测经验使专家们考虑在以病毒和细菌感染为主的其他疾病领域推广使用该技术。
Why accurate detection and identification of pathogens is at the core of infection treatment