更快、更准确地检测微生物
用于检测阴道微生物的传统非分子培养技术通常是主观、耗时耗力的。 为了有效地确定病原体相似的疾病病因,具有分析灵敏性的检测组合可用于支持实验室研究。我们基于实时 PCR 的解决方案为各种共生微生物和致病性微生物提供分析灵敏度和特异性。*我们的 Applied Biosystems TaqMan 测定试剂盒系列为您提供了灵活性和自由,能够配置适合您实验室的高准确度和可扩展的检测解决方案。
广泛的检测—研究与细菌性阴道病相关的多种微生物靶标
准确且可重现的结果—该测定试剂盒在针对不同样本类型的分析灵敏度和特异性进行的多次检测中具有高准确度和可重现性
可扩展的灵活工作流程—实时 PCR 和我们各种测定试剂盒形式,让您能够在一台仪器上每天处理数十到数百份样本
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
使用实时 PCR 扩展阴道微生物群和性传播感染研究
微生物的广泛检测
实时 PCR 可以检测生长缓慢或难以培养的微生物,并可在传统方法产生不明确的结果时使用。利用实时 PCR 和微生物特异性 TaqMan 测定试剂盒,可以对参与阴道微生物组组成和动力学的多种微生物进行快速、准确地检测和分类。在单一研究检测组合中,包括许多此类 TaqMan 测定,可检测多种微生物的存在,并可指示阴道微生物群的总体状况。
TaqMan OpenArray 阴道微生物群检测组合详细信息
细菌 | |
阴道阿托波氏菌 脆弱拟杆菌 BVAB2 粪肠球菌 大肠杆菌 O1 阴道加德纳菌 卷曲乳杆菌 金黄色葡萄球菌 解脲支原体 格氏乳杆菌 惰性乳杆菌 詹氏乳杆菌 柯氏动弯杆菌 | 羞怯动弯杆菌 无乳链球菌(B 群) 生殖支原体 人型支原体 二路普雷沃氏菌 未培养的巨球型菌属 1 未培养的巨球型菌属 2 杜克雷嗜血杆菌 沙眼衣原体 淋病奈瑟菌 梅毒螺旋体 |
真菌 |
白色念珠菌 近平滑念珠菌 克柔念珠菌 葡萄牙念珠菌 光滑念珠菌 都柏林念珠菌 热带念珠菌 |
病毒 |
HSV1 HSV2 |
原生动物 |
阴道毛滴虫 |
准确且可重现的结果
已对用于阴道微生物的 Applied Biosystems TaqMan 测定试剂盒进行了检测,以确保已达到分析性能。验证数据表明,针对基因组 DNA (gDNA) 和合成对照品进行检测时,我们的检测组合可获得出色的分析准确度、特异性和灵敏度,从而使您的研究取得成功。
可扩展的 qPCR 工作流程
QuantStudio 系列仪器可满足任何通量要求。对于有更高通量要求的实验室,请使用我们的 OpenArray 纳米微流体技术。这项技术允许实验室在单台仪器上每天处理多达600份样本。提供完备的端到端解决方案,包括 Thermo Scientific KingFisher Flex 台式自动 DNA/RNA 提取仪器、方便的提取和纯化试剂盒,以及 OpenArray AccuFill 系统。这些系统可自动进行样本制备和液体处理,这些系统结合起来每天可处理数百至数千份研究样本。
无论您是已经拥有了一台仪器还是正在考虑扩展功能,都可以通过与您仪器兼容的不同规格产品(如 TaqMan 阵列卡、96或384孔板或单管测定)来满足您的样本处理和通量要求。了解有关 OpenArray 技术如何成为处理大量样本的理想解决方案的更多信息。
了解 QuantStudio PCR 系统,这是一个灵活且可扩展的实时 PCR 平台。 了解更多信息 ›
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。