详细了解尿路微生物检测
尽管被广泛使用,但基于尿液培养、用于检测尿路感染 (UTI) 所涉及病原体的方法是很繁琐的。 它们需要长达30个小时的培养时间,缺乏灵敏度,且比较主观,并且已被证明易造成相当大比例的阳性病例漏检。
为了有效地确定病原体相似的疾病病因,具有分析灵敏性的检测组合可用于支持实验室研究。Applied Biosystems 尿路研究检测组合是一种实时 PCR 综合检测组合,设计用于在五小时内以可扩展、每份样本低成本的形式,对多种尿路微生物群进行快速分析。 虽然分子检测相对于基于培养的方法的优势已经众所周知,但我们的解决方案旨在以易于实施、商业可行的形式提供这些优势,并可根据您的通量需求进行定制。
快速结果—端到端工作流程让您可以处理样本,在五小时内获得答案
分析灵敏度—在传统方法产生不明确的结果时,检测生长缓慢或难以培养的微生物
可扩展—实时 PCR 和我们各种测定试剂盒形式,让您能够在一台仪器上每天运行数十到数百份样本
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
使用实时 PCR 扩展您的尿路微生物组研究
快速结果
我们的实时 PCR 解决方案经过优化,可在5小时内提供结果,比传统的基于培养的方法更快。 提供完备、简单和直接的端到端解决方案,以便每天能以尽可能少的手动操作时间处理数十到数百份样本。
可检测生长缓慢或难以培养的尿路病原体
实时 PCR 可以检测生长缓慢或难以培养的微生物,并可在传统微生物技术产生不明确的结果时使用。利用实时 PCR 技术和微生物特异性 TaqMan 测定试剂盒可以对参与尿路微生物组组成和动力学的多种微生物进行快速、准确地检测和分类。将许多 TaqMan 测定试剂盒置于单一检测组合中,以分子方法研究多种微生物的存在,并可指示尿路微生物群的总体状况。
TaqMan OpenArray 尿路微生物群综合板
19 | 细菌 鲍曼不动杆菌 弗氏柠檬酸杆菌 产气肠杆菌 阴沟肠杆菌 粪肠球菌 屎肠球菌 大肠杆菌 产酸克雷伯氏菌 肺炎克雷伯菌 摩氏摩根菌 奇异变形杆菌 普通变形杆菌 斯氏普罗威登斯菌 铜绿假单胞菌 腐生葡萄球菌 无乳链球菌 | 真菌 白色念珠菌 对照品 人 RNase P Xeno
|
可扩展的 qPCR 工作流程
QuantStudio 系列实时 PCR 仪器可满足任何通量要求。对于有更高通量要求的实验室,请使用我们的 OpenArray 微流体技术。这项技术允许实验室在单台仪器上每天处理多达600份尿液样本。 提供完备的端到端解决方案,包括 Thermo Scientific KingFisher Flex 台式自动 DNA/RNA 提取仪器、方便的提取和纯化试剂盒,以及 OpenArray AccuFill 系统。这些系统可自动进行样本制备和液体处理,这些系统结合起来每天可处理数百至数千份样本。
无论您是已经拥有了一台仪器还是正在考虑扩展功能,都可以通过与您仪器兼容的不同规格产品(如 TaqMan 阵列卡、96或384孔板或单管测定)来满足您的样本处理和通量要求。 了解有关 OpenArray 技术 如何成为处理大量研究样本的理想解决方案的更多信息。
了解 QuantStudio PCR 系统,这是一个灵活且可扩展的实时 PCR 平台。 了解更多信息 ›
订购信息
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
相关资源
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
© 2022 赛默飞世尔科技保留所有权利。除非另有说明,否则所有商标均为赛默飞世尔科技及其子公司所有。TaqMan 是 Roche Molecular Systems, Inc. 的注册商标,经授权和许可使用。