点击右侧按钮下载有关资料点击下载
杨鑫,现为兰州市公安局刑事科学技术研究所主检法医师,甘肃省证据科学技术研究与应用重点实验室助理研究员。主要从事法医物证及法医遗传学方面的研究,承担国家自然科学基金项目1项,承担和参与甘肃省教育厅、甘肃省公安厅、兰州市科技局项目6项,先后荣获甘肃省科技进步二等奖、甘肃省高校科技进步一等奖、兰州市科技进步三等奖等。
此次论坛演讲中,兰州市公安局刑事科学技术研究所主检法医师杨鑫老师发表了题为《藏族人群低氧诱导因子特异性SNP位点遗传多态性》的主题演讲。
杨鑫老师的演讲从DNA特征刻画技术展开介绍了背景。
近年来,DNA特征刻画技术成为法医DNA领域的研究热点,其目的是通过对检材DNA的深度挖掘,推断检材供者的种族地域、外貌、疾病等特征,从而缩小犯罪嫌疑人的查找范围,为侦查提供线索。DNA特征刻画技术可以从多个角度进行,如种族来源、生理学特征以及病理特征。
杨鑫老师的项目选择了甘肃、青海地区不同海拔梯度的藏族人群为研究组,并以平原汉族为对照组,从低氧诱导相关功能基因SNP标记着手,采用毛细管电泳的SNaPShot技术进行研究,分析和证实了几个在藏汉人群间存在显著差异的SNP位点。这些位点为下一步在刑事科学研究中判读研究对象的民族属性具有重要的应用前景。
与此同时,杨鑫老师也提出了研究存在的局限性,并展示了多名其他研究者的成果,同时对下一步研究计划做了展示,即继续增加功能基因、Y染色体和线粒体上关于师祖信息的相关遗传标记,并升级研究平台。
在升级研究平台的介绍中,杨鑫老师强调了一个重要的思路,即以一代测序平台 & SNaPShot 分析技术对遗传标记进行筛选,再将多组筛选获得的遗传标记通过二代测序平台进行高通量分析。这种研究路线不仅可以节约大量科研经费,更主要的是可以显著提高筛选效率。研究中判读研究对象的民族属性具有重要的应用前景。