相关促销推荐
随着“大健康时代”的来临,人们对生命健康越来越关注,如何能够提前预知疾病,精准治疗疾病,变得越来越迫切。为了达成人类未来健康目标,让临床检验分析更精准,赛默飞可以提供包括高效液相、电感耦合质谱仪、三重四极杆液质联用仪等更精准的分析平台支持,为您提供更高效、更精准、更全面临床全产线方案。
强强联手,合作共赢
临床检测,尽享好礼
临床检测及研究困境
临床检测全产线解决方案
随着“大健康时代”的来临,人们对生命健康越来越关注,如何能够提前预知疾病,精准治疗疾病,变得越来越迫切。
赛默飞可以提供包括高效液相、电感耦合质谱仪、三重四极杆液质联用仪等更精准的分析平台支持,从而实现精准诊断、精准治疗。
临床精准诊断全方案
体外诊断本土化
全产线布局,助力临床IVD系统本土化生产
赛默飞一直在关注临床市场,全面布局重磅出击。通过OEM 战略,使赛默飞的先进色谱质谱技术将能够更好、更广泛地服务中国临床检测市场。
赛默飞先后与丰华、英盛、美康、云检、和合等合作方签订战略协议,将依托赛默飞先进色谱质谱技术平台,整合双方技术力量,结合合作方近千名销售,近万家医院渠道,优势互补,将联合研发、注册、生产医用色谱质谱仪及配套试剂盒产品,为中国客户降低使用成本,提高临床服务水平,提供强大助力。
未来几年,将通过合作,在全国布局近千家独立医学实验室,近万家医院,率先将色谱质谱仪和配套试剂盒投放市场,让检测结果更加准确、快速、有效地造福中国患者。
- 低样品量的处理(250 µL)
- 低洗脱体积带来的高灵敏度(低至50 µL,灵敏度提升)
- 高重现性
- 低分析样品失败率
- 易于使用
- 高通量处理(96 well format)
- 简单快速、特异性强、灵敏度高
- 适用于血清基质中维生素D临床样本的快速检测
25OH-VD 灵敏度及线性范围结果汇总
超大样品通量
- 多通道智能操作系统:最大化的提高效率
多通道液相工作流
LX-2 可提高高达2 倍的通量,可在两个独立通道系统运行同一方法或两个不同的方法。
样品前处理自动化
多成分分析,一针分析多项指标
- 15秒完成14种元素分析
元素 | 95%置信区间下不确定区间(μg/L) | 实测值 (μg/L) |
---|---|---|
Sb | 17.5-26.3 | 23.7 |
As | 21.8-32.7 | 28.8 |
Cd | 7.9-11.9 | 9.1 |
Cr | 28.4-42.6 | 38 |
Co | 8.3-12.4 | 10.4 |
Cu | 1.66-2.50 ppm | 2.10 ppm |
I | 132-199 | 153.6 |
Pb | 289-434 | 304.3 |
Mn | 26.6-39.9 | 37 |
Hg | 17.9-26.9 | 20.1 |
Mo | 4.9-7.4 | 6.9 |
Ni | 8.8-13.3 | 10.5 |
Se | 158-238 | 180 |
Tl | 20.1-30.2 | 24.4 |
Sn | 7.9-11.9 | 7.9 |
V | 3.5-5.3 | 5 |
Zn | 6.44-9.68 ppm | 7.44 ppm |
ICP-MS 检出限和标准品检测结果比对
- 易于操作:安装,调试,分析,维护
- 工效更高:工作模式简单,优化快速
- 性能稳健:样品基体耐受性,长期稳定
使用全消解:
- 能够更好地去除基质干扰
- 有效降低雾化器堵塞的概率
- As、Hg、Se 等与蛋白结合紧密的元素回收率较好
- 测试重现性较好
多成分分析,高通量分析平台
- 提供高通量、高灵敏度、高准确度的定量数据
- 6分钟内针对芬太尼等43种药物的快速检测方法
仪器分析自动化
- 无需复杂前处理,全过程自动化
- 样品首先经过固相萃取小柱,杂质被直接洗脱排出,待测物被选择性保留,实现样品净化(若样品含量太低,可选择大体积进样或多次进样进行样品浓缩)
- 切换流路,将待测物由固相萃取小柱转移至分析柱
- 再次切换流路,待测物在分析柱上进行分离测定,同时固相萃取小柱得以清洗、再生。
无需复杂的前处理,全过程自动化! ! !
已有分析方案药物清单
分类 | 药物名称 | |||
---|---|---|---|---|
抗癫痫药物 | 卡马西平 | 苯妥英钠 | ||
抗真菌药物 | 羟基伊曲康唑 | 伊曲康唑 | 酮康唑 | |
抗精神病药物 | 氯氮平 | 帕罗西汀 | 齐拉西酮 | 氨磺必利 |
氟西汀 | 去甲氟西汀 | 奥氮平 | 奎硫平 | |
文拉法辛 | 米氮平 | 利培酮 | 西酞普兰 | |
9- 羟基利培酮 | ||||
呼吸系统平喘药 | 茶碱 | |||
抗生素 | 伏立康唑 |
持续更新中......
重现性佳
卓越的灵敏度及稳定性
快速筛查
精准诊断
一站式分析
- 快速方法设定
- 一站式分析
汉化版
- 快速方法建立
- CDB数据库功能,可提供未知物多种信息,方便客户快速建立方法,为客户提供常用数据库
- 强大的QA/QC功能
- 提供多种报告模板,根据实验需求自行更改报告模板,包含Excel功能
- 快速筛查功能
- 一键设定选择离子扫描方法
- 智能化样品测定,根据测定需求,进行智能化开机、关程序,显示报告方法等
体外诊断本土化
全产线布局,助力临床IVD系统本土化生产
赛默飞一直在关注临床市场,全面布局重磅出击。通过OEM 战略,使赛默飞的先进色谱质谱技术将能够更好、更广泛地服务中国临床检测市场。
赛默飞先后与丰华、英盛、美康、云检、和合等合作方签订战略协议,将依托赛默飞先进色谱质谱技术平台,整合双方技术力量,结合合作方近千名销售,近万家医院渠道,优势互补,将联合研发、注册、生产医用色谱质谱仪及配套试剂盒产品,为中国客户降低使用成本,提高临床服务水平,提供强大助力。
未来几年,将通过合作,在全国布局近千家独立医学实验室,近万家医院,率先将色谱质谱仪和配套试剂盒投放市场,让检测结果更加准确、快速、有效地造福中国患者。
- 低样品量的处理(250 µL)
- 低洗脱体积带来的高灵敏度(低至50 µL,灵敏度提升)
- 高重现性
- 低分析样品失败率
- 易于使用
- 高通量处理(96 well format)
- 简单快速、特异性强、灵敏度高
- 适用于血清基质中维生素D临床样本的快速检测
25OH-VD 灵敏度及线性范围结果汇总
超大样品通量
- 多通道智能操作系统:最大化的提高效率
多通道液相工作流
LX-2 可提高高达2 倍的通量,可在两个独立通道系统运行同一方法或两个不同的方法。
样品前处理自动化
多成分分析,一针分析多项指标
- 15秒完成14种元素分析
元素 | 95%置信区间下不确定区间(μg/L) | 实测值 (μg/L) |
---|---|---|
Sb | 17.5-26.3 | 23.7 |
As | 21.8-32.7 | 28.8 |
Cd | 7.9-11.9 | 9.1 |
Cr | 28.4-42.6 | 38 |
Co | 8.3-12.4 | 10.4 |
Cu | 1.66-2.50 ppm | 2.10 ppm |
I | 132-199 | 153.6 |
Pb | 289-434 | 304.3 |
Mn | 26.6-39.9 | 37 |
Hg | 17.9-26.9 | 20.1 |
Mo | 4.9-7.4 | 6.9 |
Ni | 8.8-13.3 | 10.5 |
Se | 158-238 | 180 |
Tl | 20.1-30.2 | 24.4 |
Sn | 7.9-11.9 | 7.9 |
V | 3.5-5.3 | 5 |
Zn | 6.44-9.68 ppm | 7.44 ppm |
ICP-MS 检出限和标准品检测结果比对
- 易于操作:安装,调试,分析,维护
- 工效更高:工作模式简单,优化快速
- 性能稳健:样品基体耐受性,长期稳定
使用全消解:
- 能够更好地去除基质干扰
- 有效降低雾化器堵塞的概率
- As、Hg、Se 等与蛋白结合紧密的元素回收率较好
- 测试重现性较好
多成分分析,高通量分析平台
- 提供高通量、高灵敏度、高准确度的定量数据
- 6分钟内针对芬太尼等43种药物的快速检测方法
仪器分析自动化
- 无需复杂前处理,全过程自动化
- 样品首先经过固相萃取小柱,杂质被直接洗脱排出,待测物被选择性保留,实现样品净化(若样品含量太低,可选择大体积进样或多次进样进行样品浓缩)
- 切换流路,将待测物由固相萃取小柱转移至分析柱
- 再次切换流路,待测物在分析柱上进行分离测定,同时固相萃取小柱得以清洗、再生。
无需复杂的前处理,全过程自动化! ! !
已有分析方案药物清单
分类 | 药物名称 | |||
---|---|---|---|---|
抗癫痫药物 | 卡马西平 | 苯妥英钠 | ||
抗真菌药物 | 羟基伊曲康唑 | 伊曲康唑 | 酮康唑 | |
抗精神病药物 | 氯氮平 | 帕罗西汀 | 齐拉西酮 | 氨磺必利 |
氟西汀 | 去甲氟西汀 | 奥氮平 | 奎硫平 | |
文拉法辛 | 米氮平 | 利培酮 | 西酞普兰 | |
9- 羟基利培酮 | ||||
呼吸系统平喘药 | 茶碱 | |||
抗生素 | 伏立康唑 |
持续更新中......
重现性佳
卓越的灵敏度及稳定性
快速筛查
精准诊断
一站式分析
- 快速方法设定
- 一站式分析
汉化版
- 快速方法建立
- CDB数据库功能,可提供未知物多种信息,方便客户快速建立方法,为客户提供常用数据库
- 强大的QA/QC功能
- 提供多种报告模板,根据实验需求自行更改报告模板,包含Excel功能
- 快速筛查功能
- 一键设定选择离子扫描方法
- 智能化样品测定,根据测定需求,进行智能化开机、关程序,显示报告方法等