Search Thermo Fisher Scientific
使用 Thermo Scientific™ 计数质控微粒验证粒子计数器结果,确保最大程度地提高粒子测定的准确性。当人们关注空气、表面或液体污染且需要时刻监控时,这一点至关重要。否则,用户存在的使用潜在误导和不一致数据风险,会导致成本高昂且耗时的错误。我们的计数质控微粒直径可溯源至美国国家标准和技术研究所 (NIST) ,提供 QC 所要求的置信度和文件资料,即粒子计数器精确执行测量任务。
主要应用
Thermo Scientific™ 3K/4K 系列微粒计数仪标准品可对激光微粒计数仪进行准确、便捷的校准。与我们的 3000 和 4000 系列产品相比,本产品已被精确稀释,只需耗时很少的浓度微调,即可直接应用于激光微粒计数仪。
使用 Thermo Scientific™ PHARM-TROL™ 计数质控尺寸标准品连续记录仪器性能,记录微粒计数器的重现性,该标准品是为 USP <788> 和 <789> 验证液体微粒计数器常规使用而设计的即用型精密标准品 。使用已知浓度的 NIST™ 可溯源微球悬浊液记录数据,进行内部审查或客户审查。
Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ 计数精确尺寸标准品可避免连续进行稀释和处理大量样品,从而最大限度地减少了污染,这是一种经济高效,方便易用的产品,用于验证液体微粒计数器。采用一次性瓶子包装,便于直接从瓶内取样,这些标准品专为那些需要进行 USP 788 和 789(注射液中的颗粒物和滴眼液中的颗粒物)中期验证的注射用药和滴眼液制造商开发使用。
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ 计数质控微粒是一种易于使用的液体粒子计数质控品,每毫升含有 2000 个粒子,可以满足现代工业污染物控制实验室的独特及严苛要求。专为液体粒子计数仪的常规应用而设计,可以在每次使用前验证仪器校准,通过使用拥有精确浓度的 NIST™ 可溯源微球悬浮液对其性能进行连续记录来确保粒子计数仪的可重现性。
Thermo Scientific™ Validex™ 计数质控微粒可以验证液体粒子计数仪的性能。这些质控成品为悬浮于超纯水内的 NIST™ 溯源的聚合物微粒,以适合用于验证液体粒子计数仪性能的浓度包装在超纯水中,非常适合饮用水行业中的仪器校准与验证,以及低浓度液体粒子计数与校准。