蛋白结合无染料干扰
使用 Thermo Scientific Color-Rich™染色微粒研发高品质、高灵敏度的POC诊断产品。我们的内部染色法提供了卓越的色彩饱和度,可防止染料在液体介质中产生渗滤。微球的无染料表面便于耦合,可实现最佳的免疫反应性。可供选择的可见染料包括Color-Rich 羧基修饰染色微粒的绿色、红色和蓝色,以及用于专业应用中的 ChromoSphere 染色微粒(干)的红色和黑色。
主要应用
- 侧向层析和玻片凝集法检测:Color-Rich 染色微粒是快速诊断和膜介质的分析试验的理想选择
- 过程检测:使用 Chromosphere 染色微粒(干)检测小瓶垫圈、过滤介质和计数方案的有效性
使用 Thermo Scientific™ Color-Rich 羧基修饰深度染色微粒,为定性和定量侧向免疫层析检测提供了极高的检测灵敏度。更深度的染色微粒可为免疫反应表面提供最强色度和亮度。这些微粒由聚苯乙烯或表面结合共聚物的聚苯乙烯构成,可实现快速耦合与反应过程。这些亲水性的内部染色微粒有蓝色、红色或黑色可选,与基团结合时不受任何染料干扰,且蛋白结合能力高,并具有优化的含酸量。
Thermo Scientific™ ChromoSphere™ 染色微粒(干)为聚合物微粒,在内部进行深度红色或黑色染料的染色,这些强烈的颜色相对于大多数的背景材料形成强烈的对比与可见度。这类产品以干粉形式提供,可很容易地按需悬浮于液体介质中。这一产品系列包括一系列大小均一的红色或黑色微粒,直径分布于50 μm 至 500 μm 范围内。