优化流式细胞仪性能
使用 Thermo Scientific™ 流式细胞仪染色微粒进行校准、校直、计数和仪器设置,确保层析和光学稳定性,并开发用于同时检测和定量多达 24 种不同分析物的分析方法,确保流式细胞仪仪器性能最佳。这些开放式平台染色微粒不仅适用于任意品牌的流式细胞仪,还可确保仪器在尺寸测量、分选、分离和分析细胞时在仪器、实验室和实验之间始终如一地提供准确的数据。
主要应用
- 进行校准,以确保激光和光学元件符合质量标准的要求
- 对齐以确保激光器和流动池正确对齐
- 绝对计数用于正确捕获细胞
- 在每次测试中测量多种分析物
Thermo Scientific™ Cyto-Cal™ 校直微粒可以获得出色的激光功率精度与反馈,以及良好的激发和发射光学校直与噪声特性。
Thermo Scientific™ Cyto-Cal 绝对计数质控由适用于流式细胞仪绝对计数的荧光粒子组成,可以确保分析过程验证的准确计数。
同步监测流式细胞仪的稳定性,并检查其灵敏度和性能。
Thermo Scientific™ Cyto-Plex™ 羧基修饰微粒是一种适合悬浮阵列分析的开放式平台微粒,使用这种微粒测量分析物能够节省时间。
资源