树立了卓越品质的典范
只有满足最严格标准的顶级树脂才能供制药、高校研究、食品和消费者使用。质量优异的树脂可以确保溶出物含量低,以免污染瓶内物质。
塑料包装瓶和样品瓶专题目录
微量包装样品瓶
用于取样、储存和运输的容器。微量包装管具有多种管盖选件,便于用户轻松识别试剂盒中的试剂,从而最大限度地降低交叉污染风险。
包装附件
安全地密封您的试剂。附件包括安全地密封溶剂所需的各种颜色的瓶盖和扭矩设备。瓶盖为无内衬整体设计,带有整体模制密封圈,防漏性能无以伦比。扭矩扳手配件确保提供准确的扭矩读数。
低微粒含量瓶
准确加注和倾倒样品。Nalgene 低微粒/低金属含量瓶具有绝佳的耐化学性,特别适用于储存样品、散装中间体和活性药物成分。
培养基瓶
我们的培养基瓶均经过生物学测试,防漏且无菌。由聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 和聚对苯二甲酸乙二醇酯 共聚物 (PETG) 制成,其方形设计节省了空间。
滴瓶
实现可靠、重复性良好的分装。Thermo Scientific™ Nalgene™ 滴瓶由低密度聚乙烯 (LDPE) 材料制得,用于承载和分装您的珍贵试剂,是移液和其他分装设备的极佳替代方案。我们的滴瓶容量有 4mL、8mL 和 15mL,白色瓶身及多种颜色的瓶盖可选。
Nalgene 实验室瓶有自己的独特设计。
它们以有保证的防漏性能和坚固的结构成为全球实验室内的标志性器具。是什么成就了 Nalgene 的卓越?Thermo Scientific Nalgene 瓶及瓶盖经过匠心设计以实现完美协作,为每一次使用提供可靠的防漏性能。
- Need technical support? Contact our expert team for technical and application support of Laboratory Products