Indiko系列全自动生化分析仪
Thermo Scientific Indiko系列全自动生化分析仪包含Indiko和Indiko Plus两款全自动生化分析仪。该系列产品专为中小型精准实验室设计,适用于临床检验及动物诊断等专业领域。仪器采用标准化方法、自动化设计以及严格的质量控制程序保证结果的准确,同时高效智能的特点及严格的成本控制为用户带来优质的体验。
- 适用于多种样本:全血、血清、血浆、尿液、唾液、脑脊液
- 灵活的样品和试剂容量组合,支持多种样本架及样本管类型
- 最小样本量2ul, 微量采血即可检测
- 强大的样本预稀释和二次稀释自动重测功能
- 体积小巧,无需额外配备水机及排水系统
- 免维护光源,使用期间更少的维护时间
✓ 精致小巧、功能全面的台式全自动生化分析仪,更适用于中小型实验室
- 自动凝块检测、样本自动稀释等功能有效节省分析时间
- 自动化设计,可不停机装载样品、试剂及比色杯
✓ 动物诊断小样本量测试的理想之选
- 加样量最小2ul,可配合0.5ml样品杯使用,更适于实验小动物的全面生化指标检测
- 样本导向的检测系统,适用于猫、狗、马等多种动物样本的分析检测
生化检测项目
✓ 全面的检测菜单:肝功、肾功、血糖、炎症、心脑血管、特定蛋白、电解质、药物浓度监测、血清毒理学等
✓ 专为动物样本检测设计的专属软件及定制参数,适配性更高
生化项目
白蛋白
碱性磷酸酶
谷丙转氨酶
淀粉酶
谷草转氨酶
胆红素
钙
胆固醇
胆碱酯酶***
高密度胆固醇
低密度胆固醇
肌酸激酶
肌酸激酶同工酶
肌酐
谷氨酰转氨酶
葡萄糖
铁
乳酸脱氢酶
脂酶
镁
总蛋白
甘油三酯
脑脊液蛋白
尿素
特定蛋白项目
尿蛋白
载脂蛋白A1
载脂蛋白B
C3补体
C4补体
CRP
超敏CRP
D-二聚体
铁蛋白
糖化血红蛋白
IgA
IgG
IgM
风湿因子
转铁蛋白受体
转铁蛋白
电解质项目
氯
钠
钾
药物滥用项目
安非他命
安非他命/摇头丸
巴比妥
苯二氮
丁丙诺啡
大麻
可卡因
可替宁
摇头丸
乙醇
已基葡萄糖苷酸
芬太尼
海洛因代谢物
LSD
美沙酮
美沙酮代谢物
阿片剂
阿片剂2K
羚考酮
苯环利定
丙氧酚
药物浓度检测项目
阿米卡星
卡马西平
地高辛
洋地黄毒苷
庆大霉素
拉莫三嗪
苯妥英钠
替考拉宁
茶碱
妥布霉素
丙戊酸
万古霉素
托吡酯
唑尼沙胺
免疫抑制剂项目
环孢霉素
依维莫司
他克莫司
霉酚酸
血清毒理学
对乙酰氨基酚
苯巴比妥
苯二氮
三环类抗抑郁药
口腔唾液检测
安非他命
去氧麻黄碱
可卡因
阿片剂
五氯酚
四氢大麻酚
样本有效性测试项目
肌酐
常规氧化剂检测
重力检测
PH
样本检测
生化项目
白蛋白
碱性磷酸酶
谷丙转氨酶
淀粉酶
谷草转氨酶
胆红素
钙
胆固醇
胆碱酯酶***
高密度胆固醇
低密度胆固醇
肌酸激酶
肌酸激酶同工酶
肌酐
谷氨酰转氨酶
葡萄糖
铁
乳酸脱氢酶
脂酶
镁
总蛋白
甘油三酯
脑脊液蛋白
尿素
特定蛋白项目
尿蛋白
载脂蛋白A1
载脂蛋白B
C3补体
C4补体
CRP
超敏CRP
D-二聚体
铁蛋白
糖化血红蛋白
IgA
IgG
IgM
风湿因子
转铁蛋白受体
转铁蛋白
电解质项目
氯
钠
钾
样本有效性测试项目
肌酐
常规氧化剂检测
重力检测
PH
样本检测
药物滥用项目
安非他命
安非他命/摇头丸
巴比妥
苯二氮
丁丙诺啡
大麻
可卡因
可替宁
摇头丸
乙醇
已基葡萄糖苷酸
芬太尼
海洛因代谢物
LSD
美沙酮
美沙酮代谢物
阿片剂
阿片剂2K
羚考酮
苯环利定
丙氧酚
药物浓度检测项目
阿米卡星
卡马西平
地高辛
洋地黄毒苷
庆大霉素
拉莫三嗪
苯妥英钠
替考拉宁
茶碱
妥布霉素
丙戊酸
万古霉素
托吡酯
唑尼沙胺
免疫抑制剂项目
环孢霉素
依维莫司
他克莫司
霉酚酸
血清毒理学
对乙酰氨基酚
苯巴比妥
苯二氮
三环类抗抑郁药
口腔唾液检测
安非他命
去氧麻黄碱
可卡因
阿片剂
五氯酚
四氢大麻酚
*** 研发中的项目
技术参数
产品 | Indiko | Indiko Plus |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
测试速度 | 200测试/小时 ISE:120测试/小时 | 350测试/小时 ISE:135测试/小时 |
在机样本量 | 样品与试剂组合盘 一次性最多可装载90个样品: 18个样品/架x5个样本架 6个试剂位/架x1个试剂架 | 独立样本盘和试剂盘 最多可装载108个样本: 18个样品/架x6个样本架 |
在机试剂量 | 最多可装载30个试剂: 6个试剂位/架x5个试剂架 9或18位的样本架一个 | 42个试剂位 |
耗水位 | 1.5 升/小时 | 2.5 升/小时 |
尺寸(宽x深x高) | 75x70x62cm, 85Kg | 94x70x62cm, 110Kg |
产品 | Indiko |
---|---|
![]() | |
测试速度 | 200测试/小时 ISE:120测试/小时 |
在机样本量 | 样品与试剂组合盘 一次性最多可装载90个样品: 18个样品/架x5个样本架 6个试剂位/架x1个试剂架 |
在机试剂量 | 最多可装载30个试剂: 6个试剂位/架x5个试剂架 9或18位的样本架一个 |
耗水位 | 1.5 升/小时 |
尺寸(宽x深x高) | 75x70x62cm, 85Kg |
产品 | Indiko Plus |
---|---|
![]() | |
测试速度 | 350测试/小时 ISE:135测试/小时 |
在机样本量 | 独立样本盘和试剂盘 最多可装载108个样本: 18个样品/架x6个样本架 |
在机试剂量 | 42个试剂位 |
耗水位 | 2.5 升/小时 |
尺寸(宽x深x高) | 94x70x62cm, 110Kg |
在线反馈