将拥有强大功能的 Ion Torrent 下一代测序在您的诊断实验室落地
适用于下一代测序的
完整 IVD 工作流程
提供仪器、耗材、试剂和软件的整套 NGS 系统,该系统在预设的控制方案下进行开发以便对源自外周全血的人基因组 DNA (gDNA) 以及从福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 样品中提取的 DNA 和 RNA 进行靶向测序。
通过软件审计和可追溯性合规性提高实验室生产率
实现基于角色的工作流程、样品和试剂跟踪、QC 指标和审计跟踪。
供体外诊断使用。在美国和全球选定国家或地区均有售。
* Torrent Suite 分析开发软件仅供研究使用,不适用于诊断程序。
Ion PGM Dx仪器系统由一个测定DNA测序反应中核苷酸掺入过程中产生的氢离子的测序仪器和样品处理所需的辅助仪器组成。本仪器系统与仪器专用 Ion PGM Dx 文库试剂盒、Ion OneTouch Dx 模板试剂盒、Ion PGM Dx 测序试剂盒以及 Ion 318 Dx 芯片试剂盒和数据分析软件配合使用。Ion PGM Dx 仪器系统用于对源自外周全血的人基因组 DNA (gDNA) 以及从福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 样品中提取的 DNA 和 RNA 进行靶向测序。Ion PGM Dx 仪器系统不适用于全基因组或从头测序。