Thermo Scientific™ AcroMetrix™ 新型冠状病毒2019 (COVID-19) RNA 质控品 (仅科研使用):
- 含弱阳浓度(500 cp/uL)和极低阳性浓度(100 cp/uL)的定量质控品
- 可监测检出限(LOD)浓度附近的阳性结果
- 通过ddPCR定量分析
- 针对COVID-19的N,S,E以及Orf1ab特异性区域
- 开瓶稳定好,可维持3次反复冻融操作,在2-8℃下可保存7天
- 无需额外的抽提步骤,可直接加入到PCR反应盘中
Thermo Scientific™ AcroMetrix™ 新型冠状病毒SARS-CoV-2 分子质控品 (仅科研使用):
- 全流程定性质控品
- 模拟临床标本
- 含灭活病毒的专用缓冲液
- 适用于日常运行和批次间验证
- 支持全自动流水线
- 高度兼容市场上现有的SARS-CoV-2检测试剂
Thermo Scientific™ AcroMetrix™ Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA Control (RUO) | |
货号 | 954519 |
描述 | 0.02uL x 2瓶 1瓶低浓度阳性质控品(500 copies/uL) 1瓶超低浓度阳性质控品(100 copies/uL) |
基因列片段 | N、S、E和Orf1ab 片段 |
储存 | -20℃到-80℃ |
开瓶有效期 | 2-8℃ 7天 |
冻融 | 可反复冻融3次 |
Thermo Scientific™ AcroMetrix™ SARS-CoV-2 Control (RUO) | |
货号 | 954517 |
描述 | 灭活新冠病毒的阳性质控品 1.5mL x 5瓶 |
储存 | -20℃及以下,12个月 |
开瓶有效期 | 2-8℃ 1个月 |
冻融 | 可反复冻融5次 |