Search Thermo Fisher Scientific
新的医学实验室质量控制 (QC) 要求将于2016年生效——您是否准备好迎接经修订的 US CLIA 法规?参加由业内专家 James O Westgard 博士主讲的四部分在线学习系列课程,了解如何制定适用于您实验室的最佳 QC 计划。
这些网络讲座分别于2014年9月17日、10月8日、11月12日和12月10日录制。
此系列网络讲座*旨在向医疗保健实验室专业人员介绍将于2016年生效的质量控制 (QC) 要求变更,以及如何制定符合最新 US CLIA 法规的 QC 计划。在这四场演讲中,Westgard 博士将探讨:
主讲人: James O Westgard,博士,FACB,Westgard QC, Inc. 联合创始人兼总裁。
第1部分:制定医学实验室质量控制计划
第2部分:在总 QC 计划中运用 Westgard Sigma Rules 合理精简统计 QC (SQC) 程序
第3部分:执行风险评估以确定有害和目标失效模式
第4部分:通过个性化 QC 计划降低风险
此系列网络讲座结束时,您将能够清晰理解新 QC 计划要求,以及如何使用六西格玛和风险管理原则制定 QC 计划。
*CE 学分不适用于此系列网络讲座。
此系列网络讲座旨在应对 US CLIA 法规中 QC 要求的变化。 根据 CMS,目前可选择使用的 EQC 程序将于2016年到期,随之替换为“个性化 QC 计划”(简称 IQCP)[1]。IQCP 涉及风险管理原则的应用,以识别失效模式、评估其风险,然后通过实施适当的控制机制来降低这类风险。 在实施基于风险的 QC 计划时,CMS 以 CLSI EP23A 文档 [2] 为参考指南。
“QC 计划”是 CLSI 汇总控制机制及构建其应用时使用的特定术语。 IQCP 是个法定术语 [2],表明 QC 计划符合 CMS 的要求,包含了 (a) 风险评估、(b) QC 计划,以及 (c) 持续监测质量和安全性的 QA 计划。 在本系列网络讲座中,我们引入了“总 QC 计划”这一术语,用于描述汇总控制机制的一般概念,这类机制用于监测包括预分析、分析和分析后阶段在内的“总测试流程”。 对于许多实验室应用,选择总 QC 计划比选择个性化 QC 计划更好。 在未将统计 QC 作为主要分析控制手段纳入 QC 的应用中,例如当前使用 EQC 的 POC 环境,将需要 IQCP。