Search Thermo Fisher Scientific
通过靶向高通量测序 (NGS) 对 FFPE 癌组织样本进行基因分析正成为肿瘤学临床研究的日常常规工作。由于在分析前阶段的处理、固定过程和样本大小限制,样本可能给分子遗传方法带来挑战。
Ion Torrent NGS 平台与 Ion AmpliSeq 技术相结合,经过优化可以 Oncomine 检测试剂盒形式用于肿瘤学临床研究,即使使用极小规模的 FFPE 样本(如细针抽吸样本 [FNA]),也能表现出了强大的性能。
查看以下结果:
NCI-MATCH 试验检测试剂盒与 Ion Torrent 平台 ›
Oncomine Focus 检测试剂盒与 Ion PGM 系统 ›
Oncomine Focus 检测试剂盒与 Ion S5 系统 ›
NCI-MATCH 试验检测试剂盒* 基于 143-基因 Oncomine Comprehensive检测试剂盒。在性能验证研究中,NCI-MATCH 试验检测试剂盒在 455 次测序运行中表现出了高重现性、高灵敏度和特异性。
在本验证研究开始时,在四个检测中心使用 Ion PGM 系统生成数据。所有四个中心通过切换到 Ion S5 XL 系统来提高通量,从而更快速地完成了分析。基于所观察到的数据,检测试剂盒的性能在所有四个中心的两个平台上都是一致的。
*显示的信息汇总了在 NCI-MATCH 临床试验中生成的数据。NCI 和与 NCI-MATCH 试验项目相关的合作实验室在报告这些结果时未明确支持 Oncomine Comprehensive检测试剂盒。
灵敏度 | 特异性 | LOD | |
SNV | 99.02% | 99.99% | 2.80% |
插入缺失 | 95.00% | 99.98% | 10.50% |
大片段插入缺失 (间隙 > 4 bp) | 97.50% | 100% | 6.80% |
CNV | 92.50% | 100% | 4 拷贝 |
基因融合 | 97.67% | 99.99% | 不适用 |
综合 | 96.98% | 99.99% | 不适用 |
表 1.采用 Oncomine Comprehensive检测试剂盒的进阶版本,在 Ion PGM 系统上完成 NCI-MATCH 试验检测试剂盒性能评估。数据代表了 455 次测序运行。
在 Ion PGM 系统上使用 52-基因 Oncomine Focus 检测试剂盒的性能验证结果表明,该检测试剂盒是一种精确、可再现、灵敏且准确的 NGS 检测试剂盒,可用于从 FFPE 组织检测体细胞基因变异。
我们的实验室完成了 Oncomine Focus 检测试剂盒的性能研究,并将结果发布在一份题为" 确立 Oncomine Focus 检测试剂盒性能的方法"的白皮书中。
灵敏度 | PPV(特异性) | 可再现性 | |
---|---|---|---|
SNV | 99.39% | 100% | 98.70 |
插入缺失* | 100% | 100% | 100% |
CNV | 90% | (100%) | 100% |
基因融合 | 93.33% | 96.60% | 91.70% |
综合 | 99.31% | 99.95% (100%) | 97.6% |
*所有插入缺失为 >4bp
表 2.在 Ion PGM 系统上使用 Oncomine Focus 检测试剂盒进行 DNA 测序的性能分析。
在 Ion S5 系统上使用 Oncomine Focus 检测试剂盒可实现与在 Ion PGM 系统上运行相同检测试剂盒时类似的性能,表现出高灵敏度、特异性和可再现性。使用 Ion Chef 系统针对自动模板制备和芯片加载进行了性能评估。
我们的实验室已完成 Oncomine Focus 检测试剂盒的性能研究,可在标题为" 在 Ion S5 系统上使用 Oncomine Focus 检测试剂盒—分析性能"的相关主题中进行查看。
灵敏度 | PPV(特异性) | 可再现性 | |
SNV | 98.77% | 99.63% | 99.6% |
插入缺失 | 100% | 100% | 100% |
CNV | 96.42% | 100% | 96.42% |
基因融合 | 100% | 100% | 100% |
总体 | 98.70% | 99.67% | 99.01% |
表 3.在 Ion S5 系统上使用 Oncomine Focus 检测试剂盒分析各种变异类型时的灵敏度、特异性和可重现性。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。