单基因生物标志物
检测所有类型的单基因变体用于靶向治疗研究,例如单核苷酸变异 (SNV)、插入缺失、新的和已知的基因融合、剪接变体、DNA 和 RNA 水平的外显子跳跃以及拷贝数变异 (CNV)(包括 CNV 增益和 CNV 缺失)。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
全面的基因组分析 (CGP) 可在单次高通量测序 (NGS) 检测中分析多个相关生物标志物,从而推进精准肿瘤学研究。当前的 CGP 解决方案受到诸如大样本输入量、高数量不足 (QNS) 率以及存在生物信息学挑战的复杂工作流程等技术限制的阻碍。Ion Torrent Oncomine 综合检测试剂盒 Plus 提供 CGP,毫不妥协。
使用 Oncomine Comprehensive Assay Plus 从 FFPE 样本中仅 20 ng 的 DNA 和 RNA 同时检测和分析所有单基因和多基因生物标志物。
检测所有类型的单基因变体用于靶向治疗研究,例如单核苷酸变异 (SNV)、插入缺失、新的和已知的基因融合、剪接变体、DNA 和 RNA 水平的外显子跳跃以及拷贝数变异 (CNV)(包括 CNV 增益和 CNV 缺失)。
检测新出现的生物标志物,例如 TMB 用于研究对免疫治疗的潜在反应,以及 MSI 用于研究对基因高频突变的易感性。通过基因水平和样本水平 LOH 检测,可分析突变签名并评估基因组不稳定,包括同源重组缺陷 (HRD) 状态
Oncomine Comprehensive Assay Plus 包含超过 500 种独特的基因,包括 EGFR、BRAF、KRAS、ERBB2 和 MET 等关键癌症驱动基因,以及涉及 ALK、ROS1、RET 和 NTRK1/2/3 的基因融合等等。 每个基因都由肿瘤信息学团队基于专有数据库、同行评审文献以及竞争性/行业数据进行精心挑选,并经行业领先的制药合作伙伴确认。
单基因生物标志物 | 多基因生物标志物 |
---|---|
165 种具有频发热点突变的基因 | LOH 检测—基因水平和样本水平 |
333 种具有焦点 CNV 增益或缺失的基因 | 突变签名的分析和可视化 |
227 种具有完整编码 DNA 序列 (CDS) 的基因 | >1 mb 的 TMB 外显子足迹 |
49 种融合驱动基因 | MSI 检测用 MSI-H/MSS 微卫星标志物 |
DNA 和 RNA 水平的 MET 外显子跳跃检测 |
CNV 是在癌基因和肿瘤抑制基因中检测到的一种结构变异,可导致基因序列重复、缺失或倒位。目前,在超过 1,000 种活动临床试验中研究了 116 种独特的 CNV 基因。这些变异在了解肿瘤发生方面至关重要,这一统计数字强调了其重要性。基因组分析中排除 CNV 意味着会缺少有价值的发现,且不能转化为真正全面的基因组分析图谱。
即使使用较全面的 500+ 基因检测试剂盒,Oncomine 工作流程可在短短三天内从 20 ng FFPE 样本中取得生物标志物结果。样本制备(Ion Chef 系统上的文库和/或模板制备)后,可以在 Ion 550 芯片上使用四份样本和一份阴性对照品进行多重分析,并在 Ion GeneStudio S5 系统上进行测序。然后使用 Oncomine 信息学分析原始测序数据,这是一种简化的生物信息学解决方案,可将测序数据转换为带注释的生物标志物报告。
使用商业来源的参考对照品和 FFPE 样本评估了 Oncomine Comprehensive Assay Plus 的性能。图示为所有基因变异的高准确性、高灵敏度检测,其中 CNV 增益和 CNV 缺失显示出出色的 100% 特异性。
变异类型 | 灵敏度 | 特异性 |
---|---|---|
SNV | 98.9% | 99.7% |
插入缺失 | 100% | 96.6% |
CNV 增益 | 100% | 100% |
CNV 缺失 | 93% | 100% |
融合 | 100% | 100% |
图 1.使用商业来源的参考对照品和 FFPE 样本验证了 Oncomine Comprehensive Assay Plus 的性能。
Oncomine Comprehensive Assay Plus 采用 FusionSync 技术,包含 >1300 个含 49 种融合驱动基因的异构体,可实现:
在精准肿瘤学临床研究中,同源重组修复缺陷 (HRD) 正在成为热门的生物标志物。在正常条件下,会在 HRR 通路中修复同源重组过程中的错误。HRR 通路中的错误(比如功能丧失或相关基因中的有害突变)会导致更高水平的基因组不稳定性。Oncomine Comprehensive Assay Plus 包含 HRR 通路中的 46 种关键基因,并可使用样本水平 LOH 测定基因组不稳定性,具有高度一致性。
图 3.Oncomine Comprehensive Assay Plus 的 TMB 性能。图 3A.全外显子组测序 (WES) 传统上是 TMB 量化分析的选定方法。通过对 WES 进行计算机模拟分析,表征 Oncomine Comprehensive Assay Plus 的 TMB 性能。靶向检测试剂盒(y 轴)和从 TCGA MC33 下载的 WES(x 轴)突变计数之间的散点图显示出高度相关性。图 3B.正交 TMB 与从 Oncomine Comprehensive Assay Plus 观察到的 TMB。 使用市售对照品和 FFPE 样本进行第二次比较,表现出 TMB 值的高度相关性。图 3C.最后,独立评估了 OCA Plus 与 WES 和 Oncomine 肿瘤突变负荷检测试剂盒(Friends of Cancer Research 的 TMB 协调研究的组成部分)。
更多信息请访问 https://www.oncomine.com/cgp
仅供科研使用,不可用于诊断目的。