体积电子显微镜技术和工具
我们的体积 EM 解决方案让您可以观察组织、细胞和细胞器对疾病或各种实验方法的反应。我们的体积 EM 显微镜和软件为相关的光学和电子显微镜、多种等离子体离子源、大面积自动连续 FIB SEM 减薄(使用旋转减薄机可达 1 mm)以及室温和低温操作提供了集成解决方案。为了从体积 EM 图像中快速获得可操作的结果,我们的分析软件解决方案可在单一软件环境为非图像处理专家提供了可视化和定量分析功能。
连续切面成像
在自然背景下揭示细胞和组织的复杂 3D 结构对研究生物系统和软材料的结构-功能关系至关重要。连续切面 SEM (SBF-SEM) 在 SEM 真空腔室内对塑料包埋组织块进行原位 切片和成像,可实现大容量组织自动 3D 重建。 
Thermo Scientific Volumescope 2 SEM
Volumescope 2 SEM 提供了一种具有出色 Z 分辨率的新连续切面成像解决方案,该方案结合了多能去卷积扫描电子显微镜 (MED-SEM) 和原位切片技术。无论您的专业水平如何,这些仪器的自动化和易用性都可提高您的生产率,为大体积样本提供各向同性分辨率。
阵列断层成像
阵列断层扫描是一种功能強大的显微镜方法,能够在三维空间中探索细胞和组织结构。它能用于大组织体积成像,同时提供非常精细的结构和高分子细节。阵列断层成像具有较大的成像视野,特别适用于研究组织的组织学。
Thermo Scientific Apreo 2 SEM
Thermo Scientific Quattro ESEM
Thermo Scientific Verios 5 XHR SEM
等离子体聚焦离子束扫描电子显微镜
等离子体聚焦离子束 SEM 使用了迭代和自动的减薄和成像循环,可获得几十纳米或更低分辨率的 3D 可视化图像。
Thermo Scientific Helios Hydra 等离子体-FIB-SEM
Helios Hydra DualBeam 是一种用于高通量细胞 FIB-SEM 断层成像的多功能工具,与常用的样本包埋剂和制备方案兼容。4 种离子(Xe、O、Ar 和 N)可独立用于 2D 和 3D 的自上而下的横截面分析的位点特异性、大体积材料去除。
TEM 断层成像
3D 电子断层成像能提供多形性样本(如包膜病毒或脂质纳米颗粒)的结构信息。断层成像系列中的图像是通过以已知增量倾转样本获得的。然后,将单个投影图像通过一种称为反向投影的过程进行计算组合,从而生成 3D 断层扫描图像。
Thermo Scientific Talos L120C G2 (S)TEM
Thermo Scientific Talos L120C G2 (S)TEM 能够可视化生物样本,包括树脂包埋的细胞和组织切片或蛋白质复合物和病毒组装的分离颗粒,以及其他分辨率低至亚纳米的材料。
数据处理和可视化
从体积 EM 生成的图像中获取的知识有助于研究发现。从图像中可视化、分割和提取定量信息时,快速可靠的软件解决方案非常重要。 