台式扫描电镜博客
是否想在不影响可用性的前提下释放扫描电子显微术的强大功能?在我们的 Phenom Desktop SEM 博客中,加深您对台式扫描电子显微术的了解,并了解台式 SEM 如何为您的研究提供最佳支持。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific Phenom ParticleX Desktop 扫描电子显微镜 (SEM) 是一款旨在用于增材制造,微量纯度实现的多用途台式 SEM。
实现对数据的内部控制:
Phenom ParticleX AM Desktop SEM 配备了一个电镜室,可分析最大 100 mm x 100 mm 的大样品。专有的排气/装载机制使其具有世界上最快速的排气/负载循环,能提供高 通量。
Phenom ParticleX AM Desktop SEM 具有一个带有准确快速电动样品台的电镜室,可分析最高 100 mm x 100 mm 样品。尽管样品尺寸更大 ,但专利的循环加载机制可使通气/加载循环保持到行业领先的 60 秒或更短的样品加载时间。实际上,这可改善 SEM 系统的通量因子。
Phenom ParticleX AM Desktop SEM 可测量各种大小和形状参数,例如最小和最大直径、周长、长宽比、粗糙度和铁氧直径。所有这些结果均可以 10%、50%、90% 值(例如、 d10、d50、d90)显示。
用户只需点击即可使用 Phenom ParticleX AM Desktop SEM 的元素绘图和线扫描功能。线扫描功能以线图显示量化的元素分布。这对于涂层、涂料以及其他多层应用特别有用,可用于分析边线、涂层、横截面等
ParticleX AM Desktop SEM 可选提供二级电子检测器 (SED)。SED 从样品的顶部表层收集低能量电子。因此,非常适合揭示详细的样品表面信息。SED 很适合拓扑和形态很关键的应用。在研究微结构、纤维或颗粒时,这通常是如此。
电子光学 |
|
电子光学放大率范围 |
|
光学放大率 |
|
分辨率 |
|
图像分辨率选项 |
|
加速电压 |
|
真空水平 |
|
检测器 |
|
样本尺寸 |
|
样品加载时间 |
|
是否想在不影响可用性的前提下释放扫描电子显微术的强大功能?在我们的 Phenom Desktop SEM 博客中,加深您对台式扫描电子显微术的了解,并了解台式 SEM 如何为您的研究提供最佳支持。
Alexander Bouman,新 Phenom ParticleX。
为支持质量控制专业人员,Phenom ParticleX 提供两种型号:用于增材制造的 Phenom ParticleX AM 和用于技术清洁的 Phenom ParticleX TC。
Watch this on-demand webinar to learn how Phenom ParticleX desktop SEMs are the ideal solution for:
这一应要求举办的网络讲座旨在帮助您确定哪一款 SEM 最符合您的独特需求。我们概述了 Thermo Fisher Scientific SEM 技术适合多用户研究实验室,重点介绍这些广泛的解决方案如何实现性能、多功能性、原位动力学以及更快得出结果。如果您有兴趣,请观看该网络讲座:
Alexander Bouman,新 Phenom ParticleX。
为支持质量控制专业人员,Phenom ParticleX 提供两种型号:用于增材制造的 Phenom ParticleX AM 和用于技术清洁的 Phenom ParticleX TC。
Watch this on-demand webinar to learn how Phenom ParticleX desktop SEMs are the ideal solution for:
这一应要求举办的网络讲座旨在帮助您确定哪一款 SEM 最符合您的独特需求。我们概述了 Thermo Fisher Scientific SEM 技术适合多用户研究实验室,重点介绍这些广泛的解决方案如何实现性能、多功能性、原位动力学以及更快得出结果。如果您有兴趣,请观看该网络讲座:
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜和TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。