台式扫描电镜博客
是否想在不影响可用性的前提下释放扫描电子显微术的强大功能?在我们的 Phenom Desktop SEM 博客中,加深您对台式扫描电子显微术的了解,并了解台式 SEM 如何为您的研究提供最佳支持。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
钢制造领域的冶金学家和研究人员需要借助扫描电子显微镜 (SEM)和能量色散 X 射线谱仪 (EDS)的数据用于失效分析和工艺改进。 Thermo Scientific Phenom ParticleX Steel Desktop SEM 是一种多用途台式 SEM,能够对钢铁中的非金属夹杂物进行失效分析和自动表征。
这种用于钢样品高质量成像和元素分析的多功能解决方案提供了当今高效生产高质量钢铁所需的数据。快速、简单的分析使您能够快速响应客户对缺陷、故障等的索赔,自动化的钢铁夹杂物分析能够帮助您深入了解炼钢过程。
Phenom ParticleX Steel Desktop SEM 仅需要标准壁式电源,无需更改基础设施即可扩展分析实验室的能力。集成的 EDS 使用户能够简单地通过单击来使用元素映射和线扫描,它可以在线图中显示量化的元素分布。
用户界面基于成熟的易用技术Phenom Desktop SEM该界面使现有客户和新客户都可以通过最少的培训快速熟悉系统。独特的 CeB6光源的高亮度有助于捕捉高图像细节以及快速自动分析钢铁夹杂物。
基于多年的钢夹杂物分析经验,默认的分类规则和分析配方使用户能够快速捕获有价值的数据。
虽然您可使用默认分类规则和分析配方快速开始钢铁夹杂物分析,但分类方法和分析菜单是完全可定制的。这使您可以在更新的配方中获得新的见解
电子光学放大率范围 |
|
光学放大率 |
|
分辨率 |
|
图像分辨率选项 |
|
加速电压 |
|
真空水平 |
|
检测器 |
|
样品尺寸 |
|
装载样品时间 |
|
是否想在不影响可用性的前提下释放扫描电子显微术的强大功能?在我们的 Phenom Desktop SEM 博客中,加深您对台式扫描电子显微术的了解,并了解台式 SEM 如何为您的研究提供最佳支持。
Phenom ParticleX Steel Desktop SEM 具有集成的 EDS 和专为钢制造应用设计的软件,例如故障和失效分析,以及夹杂物的定量表征。在下方注册以观看我们录制的网络讲座,并详细了解带有 EDS 的 Phenom ParticleX Steel Desktop SEM 如何实现对制造过程的精确控制,从而生产出更高质量的材料。
这一应要求举办的网络讲座旨在帮助您确定哪一款 SEM 最符合您的独特需求。我们概述了赛默飞世尔科技 SEM 技术适合多用户研究实验室,重点介绍这些广泛的解决方案如何实现性能、多功能性、原位动力学以及更快得出结果。如果您有兴趣,请观看该网络讲座:
在每次应要求举办的网络讲座中,我们的专家将专注于一个特定的分析应用程序以及 Phenom ParticleX Desktop SEM 如何克服一些最常见的挑战。请参阅以下各个讲座的摘要。
Phenom ParticleX Steel Desktop SEM 具有集成的 EDS 和专为钢制造应用设计的软件,例如故障和失效分析,以及夹杂物的定量表征。在下方注册以观看我们录制的网络讲座,并详细了解带有 EDS 的 Phenom ParticleX Steel Desktop SEM 如何实现对制造过程的精确控制,从而生产出更高质量的材料。
这一应要求举办的网络讲座旨在帮助您确定哪一款 SEM 最符合您的独特需求。我们概述了赛默飞世尔科技 SEM 技术适合多用户研究实验室,重点介绍这些广泛的解决方案如何实现性能、多功能性、原位动力学以及更快得出结果。如果您有兴趣,请观看该网络讲座:
在每次应要求举办的网络讲座中,我们的专家将专注于一个特定的分析应用程序以及 Phenom ParticleX Desktop SEM 如何克服一些最常见的挑战。请参阅以下各个讲座的摘要。
需要了解更多Phenom ParticleX台式扫描电镜以及分析钢中非金属夹杂物的相关资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!