台式扫描电镜博客
是否想在不影响可用性的前提下释放扫描电子显微术的强大功能?在我们的 Phenom Desktop SEM 博客中,加深您对台式扫描电子显微术的了解,并了解台式 SEM 如何为您的研究提供最佳支持。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific Phenom ParticleX TC Desktop SEM 是一款多用途台式 SEM,可在微尺度上提供技术清洁。
Phenom ParticleX Desktop SEM 为实现高质量的内部分析提供了多用途解决方案,可以快速实现材料表征、验证和分类,为您的生产提供快速、准确和可信的数据。该系统操作简单易学,打开颗粒和材料分析窗口的速度更快、适合更广泛的用户群。
Thermo Scientific Phenom ParticleX TC 演示
随着对(汽车)行业中光学显微镜范围之外的较小颗粒分析的需求不断增长 ,Phenom ParticleX TC(技术清洁)Desktop SEM 可兼具自动扫描电子显微镜和能量色散 X 射线光谱 (EDS) 两种优势。相比光学显微镜而言,这是一个主要优势,因为它可以对颗粒进行化学分类,为您的生产工艺和/或环境提供卓越的见解。提供符合 VDA 19 / ISO 16232 或 ISO 4406/4407 标准的报告。
Phenom ParticleX TC(技术清洁度)Desktop SEM 可选配二级电子检测器 (SED)。SED 从样品的顶部表层收集低能量电子。因此,是揭示详细样品表面信息的理想选择。SED 很适合拓扑和形态很关键的应用。在研究微结构、纤维或颗粒时,这通常是如此。
Phenom desktop SEM 产品的用户界面采用久经考验的易用性技术。该界面使现有用户和新用户能够以最少的培训迅速熟悉系统。
用户只需点击即可使用 Phenom ParticleX TC(技术清洁度)Desktop SEM 的元素绘图和线扫描功能。线扫描功能以线图显示量化的元素分布。
电子光学 |
|
电子光学放大率范围 |
|
光学放大率 |
|
分辨率 |
|
图像分辨率选项 |
|
加速电压 |
|
真空水平 |
|
检测器 |
|
样本尺寸 |
|
样品加载时间 |
|
是否想在不影响可用性的前提下释放扫描电子显微术的强大功能?在我们的 Phenom Desktop SEM 博客中,加深您对台式扫描电子显微术的了解,并了解台式 SEM 如何为您的研究提供最佳支持。
Watch this on-demand webinar to learn how Phenom ParticleX desktop SEMs are the ideal solution for:
这一应要求举办的网络讲座旨在帮助您确定哪一款 SEM 最符合您的独特需求。我们概述了 Thermo Fisher Scientific SEM 技术适合多用户研究实验室,重点介绍这些广泛的解决方案如何实现性能、多功能性、原位动力学以及更快得出结果。如果您有兴趣,请观看该网络讲座:
Watch this on-demand webinar to learn how Phenom ParticleX desktop SEMs are the ideal solution for:
这一应要求举办的网络讲座旨在帮助您确定哪一款 SEM 最符合您的独特需求。我们概述了 Thermo Fisher Scientific SEM 技术适合多用户研究实验室,重点介绍这些广泛的解决方案如何实现性能、多功能性、原位动力学以及更快得出结果。如果您有兴趣,请观看该网络讲座:
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜和TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。