采用电镜进行过程控制
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜和TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific Phenom Pharos 是带有 FEG 源的台式 SEM,可让每个人都能获得清晰、高亮度的图像,以及 FEG 源的优点。由于其直观、紧凑的设计,从初始安装到实际使用都非常方便。
先进的硬件设计和检测器使您能够快速查看图像,轻松傻瓜型处理。
Phenom Pharos Desktop SEM 拥有 FEG 源的强大功能,如清晰、高亮度图像,任何用户都可以使用。
SED 从样品的顶部表层收集低能量电子。因此,是揭示详细样品表面信息的理想选择。
通过使用广泛的样品架,例如冶金、温度控制、电加样和许多第三方样品架,您可以在特定的 SEM 应用中使用 Phenom Pharos Desktop SEM 获得更多见解。
光学放大率 |
|
电子光学放大率范围 |
|
分辨率 |
|
光学导航摄像头 |
|
加速电压 |
|
真空模式 |
|
检测器 |
|
样本尺寸 |
|
样品高度 |
|
这一应要求举办的网络讲座旨在帮助您确定哪一款 SEM 最符合您的独特需求。我们概述了 Thermo Fisher Scientific SEM 技术适合多用户研究实验室,重点介绍这些广泛的解决方案如何实现性能、多功能性、原位动力学以及更快得出结果。如果您有兴趣,请观看该网络讲座:
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜和TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。