台式扫描电镜博客
是否想在不影响可用性的前提下释放扫描电子显微术的强大功能?在我们的 Phenom Desktop SEM 博客中,加深您对台式扫描电子显微术的了解,并了解台式 SEM 如何为您的研究提供最佳支持。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific Phenom Pure 台式扫描电子显微镜 (SEM) 是从光学到电子显微镜转换的理想工具。它是高分辨率成像的经济型解决方案,可提供一流的成像结果。
Phenom Pure Desktop SEM 可提供高质量图像,这得益于经久耐用的高亮度 CeB6 源,并提供了市场最快的装载和成像时间。非常可靠的自动对焦和自动化源对齐使其成为市场上最易于使用的系统。
用户始终知道样品上的位置,独特的从不丢失导航。光学和电子光学图像的概述可随时提供清晰的参考点。借助集成的电动平台,您可以快速完成样品导航。
用户只需经过 10 分钟的基本培训即可拍摄图像。有大量样品架可供选择,以适应广泛的样品。借助我们专利的样品真空上样技术,样品加载快速、轻松。
Phenom Pure Desktop SEM 可配置两个可选检测器系统。 第一个是完全集成的能量色散谱 (EDS) 系统。 第二个是需要表面和拓扑敏感成像应用的二级电子检测器 (SED)。
光学放大率 |
|
电子光学放大率范围 |
|
分辨率 |
|
数字变焦 |
|
光学导航摄像头 |
|
加速电压 |
|
真空模式 |
|
检测器 |
|
样本尺寸 |
|
样品高度 |
|
是否想在不影响可用性的前提下释放扫描电子显微术的强大功能?在我们的 Phenom Desktop SEM 博客中,加深您对台式扫描电子显微术的了解,并了解台式 SEM 如何为您的研究提供最佳支持。
这一应要求举办的网络讲座旨在帮助您确定哪一款 SEM 最符合您的独特需求。我们概述了 Thermo Fisher Scientific SEM 技术适合多用户研究实验室,重点介绍这些广泛的解决方案如何实现性能、多功能性、原位动力学以及更快得出结果。如果您有兴趣,请观看该网络讲座:
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜和TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。