采用电镜进行过程控制
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜和TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
下一代 Thermo Scientific Phenom XL G2 台式扫描电子显微镜 (SEM) 可实现质量控制过程的自动化,提供准确、可重现的结果,同时节省时间以实现增值工作。
采用直观、自动化的解决方案来满足质量标准,无需手动、重复任务:
Phenom XL G2 Desktop SEM 可实现全屏成像和 60 秒平均时间成像。独特的 CeB6 电子源,使用寿命长,维护更少。体积小巧,占用的实验室空间很小,因此您可以将显微镜精确地放置在需要的地方。
Download Phenom XL G2 Argon-Compatible Desktop SEM Datasheet
Phenom XL G2 Desktop SEM 通常可通过 Phenom 编程接口 (PPI) 实现标准访问 ,这是一种通过 Python 脚本控制 Phenom XL G2 Desktop SEM 的强有力方法。如果用户具有需要重复工作来分析颗粒、孔隙、纤维或较大 SEM 图像的 SEM 工作流程 ,仪器就可以自动完成。
长使用寿命 CeB₆ (cerium hexaboride) 源具有几个优点。首先,它提供的高亮度可以与钨相比,使许多用户可以轻松获得高质量图像。第二,放射源的寿命很长,维护间隔长。
在许多 SEM 应用中,如果样品可以倾斜和旋转,用户可以更深入地了解样品特性。选配 eucentric 样品架可使 eucentric 倾斜和旋转,使研究和分析更快速、更准确。
Phenom XL G2 Desktop SEM 可配备可选能量色散 X 射线光谱 (EDS) 检测器、以通过 X 射线分析获得更多材料见解和元素鉴定。
专用软件包 元素鉴定软件包 (EID) 用于控制完全集成的 EDS 检测器。EID 软件中直观的分步过程可帮助用户以有组织和结构化的方式收集所有 X 射线结果。
电子光学 |
|
电子光学放大率范围 |
|
光学放大率 |
|
分辨率 |
|
图像分辨率选项 |
|
加速电压 |
|
真空水平 |
|
检测器 |
|
样本尺寸 |
|
样品加载时间 |
|
此按需网络讲座展示了如何通过下一代自动化桌面分析来改善质量控制流程。 观看网络讲座,您将学习如何进行以下操作:
这一应要求举办的网络讲座旨在帮助您确定哪一款 SEM 最符合您的独特需求。我们概述了 Thermo Fisher Scientific SEM 技术适合多用户研究实验室,重点介绍这些广泛的解决方案如何实现性能、多功能性、原位动力学以及更快得出结果。如果您有兴趣,请观看该网络讲座:
此按需网络讲座展示了如何通过下一代自动化桌面分析来改善质量控制流程。 观看网络讲座,您将学习如何进行以下操作:
这一应要求举办的网络讲座旨在帮助您确定哪一款 SEM 最符合您的独特需求。我们概述了 Thermo Fisher Scientific SEM 技术适合多用户研究实验室,重点介绍这些广泛的解决方案如何实现性能、多功能性、原位动力学以及更快得出结果。如果您有兴趣,请观看该网络讲座:
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜和TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。