Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Meridian S 系统设计用于通过探针卡或微探针对静态偏置刺激的器件进行反向光子发射 (EMMI) 和激光扫描显微镜分析。系统的总体拥有成本是盈利能力的一个关键方面,Meridian S 系统提供一系列光子发射选项、双面探测灵活性和动态光学故障隔离能力的升级途径,例如激光电压成像/探测和软缺陷定位。
Meridian S 系统设计用于全球范围内的电气故障分析实验室,有助于:
通过有源探头技术进行的故障诊断实现高灵敏度、锁相能力、消噪静态激光刺激/光束感应电阻变化 (SLS/OBIRCH) 检测。
Meridian S系统的光子发射选项涵盖了隔离短路、检测过量漏电区域和映射有源区域的灵敏度要求范围。
针对光学故障的探测设置和软件,旨在提高其易用性和生产率。
Meridian S系统拥有完全可扩展和可升级的光学平台。
倒置光学系统 |
组合系统:LSM + PEM 标准,可选仅 LSM 或仅 PEM 配置 |
220 VAC,50 Hz/60 Hz |
标准 9” x 9” 负载板接口,以及可定制的替代产品 |
提供双面微探测和探针卡配置 |
载物台重复精度 ≤ 2 μm |
用于缺陷再检测的可选激光打标机 |
需要了解更多使用Meridian S系统进行光学故障隔离的相关资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!