ESD 半导体鉴定
每个静电放电 (ESD) 控制计划都必须识别对 ESD 敏感的器件。我们提供一整套ESD测试系统,帮助满足您的器件鉴定要求。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
IC 设计师及生产和检测房间设施的 QA 项目经理已采用 Thermo Scientific MK.4,一款强大的通用型、灵活、高良率的静电放电测试系统。易于升级,MK.4 完全能够通过不断发展的法规和质量标准来执行您的测试操作。MK.4 基于高级快速继电器(模块式矩阵)的硬件的速度平均是机械驱动的 ESD 测试仪的 10 倍。交换矩阵提供一致的 ESD 路径的同时还可将任何销接地、浮接、矢量化或连接至安装的任何 V/I 配件。此外,高级算法确保 HV 的准确切换,按照近期的 JEDEC/ESDA 尾随脉冲标准支持脉冲源技术。功能强大、速度极快的嵌入式 VME 控制器可驱动极高测试速度的执行。嵌入式控制器与测试仪 PC 服务器之间的数据传输,通过 TCP/IP 通信协议进行处理,尽可能地缩短了数据传输时间。测试仪 PC 服务器可通过内部网络访问,也可通过 Internet 远程访问系统以确定系统状态或收集结果信息。
基于快速继电器的操作 - 多达 2304 个通道。
固态矩阵拓扑可实现快速且易于使用的测试操作。
提供闩锁激发源和器件偏压。
高电压电源底盘和专有的 HV 分离提供了极好的脉冲源性能。
完全符合 JESD78 的闩锁测试允许高电压/高电流应力,以确保稳健的设计。
巨大的平行度推动了卓越的测试和吞吐速度。
满足当今现代设计和高级封装的全局测试需求。
测试器件的销数高达 2304 |
|
波形网络 |
|
多器件选择 |
|
尺寸/重量 |
|
工作温度 |
|
非工作温度 |
|
湿度范围 |
|
系统电源要求 |
|
需要了解更多借助MK.4静电放电测试系统进行ESD和闩锁测试的相关资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!