Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific nProber IV 系统是一个基于扫描电子显微镜(SEM)的高性能纳米探测平台,用于晶体管和金属化故障的定位。它是我们迄今为止最先进的纳米探测系统之一,也是率先使用高分辨率 LEEN2 SEM 柱的系统。nProber IV 纳米探测系统专门设计用于提高您故障分析 (FA) 工作流程的速度、准确度和输出,其中生产率极重要。
nProber IV 纳米探测系统通过精确的故障定位直接提高了透射电子显微镜 (TEM) 分析的成功率,并且已证明即使在极具挑战性的工艺节点上也是准确和可重复的。nProber IV 纳米探测系统的自动化和指导性工作流程可提高实验室生产率,使您的组织能够专注于纳米探测和 TEM 工作流程的输出,同时减少系统本身的操作投入,从而加快产出时间。
产出时间是半导体晶圆厂的一个重要关注点。能否在晶圆制作工艺和器件开发期间高效识别关键缺陷,是加快产品上市时间的关键。纳米探测在工艺良率提升中起着至关重要的作用,它可定位其他故障分析技术无法找到的故障,提升电性失效分析的成功率。纳米探测还可提供所需的精确定位,以确保薄 TEM 样品完全包含故障,极大地提高了 TEM 工作流程的成功率。最后,当纳米探测通过精确的电气表征来定位故障时,利用纳米探测的 TEM 工作流程可结合 TEM 物性故障分析与电气故障特征,有助于将工艺控制改进与器件性能相关联。
Thermo Fisher Scientific 是为工艺和器件良率提升提供 TEM 工作流程的领导者,具有广泛采用的解决方案,用于纳米探测样品制备、纳米探测、TEM样品制备和 TEM 物理故障分析。
nProber IV SteadFast 纳米操纵器与温度控制的探测环境相结合,使探针具有与领先的晶体管配合工作所需的稳定性。
nProber IV 系统的新 LEEN2 柱支持低至 100 eV 的探测操作,并包括一个可将样品剂量降低 30% 的高级控制系统。这些进步使 nProber IV 系统能够准确测量关键晶体管参数,同时尽可能减少 SEM成像的偏移。
nProber IV 系统配备 eFast 半自动指导性工作流程,可帮助您完成从样品加载到电气表征的系统操作。eFast 软件可自动设置 LEEN2 柱并控制关键子系统,确保在多用户生产环境中实现一致的结果。
nProber IV 系统可配备 EBIRCH2 和 EBAC,以发现低至 ~100 Ω 的 3D 互连结构中的关键故障。EBIRCH2 还可用于定位 FinFET 晶体管中的关键缺陷。
此外,nProber IV 系统可配备一个子载物台,使探针能够隔开许多毫米,这对于大型 3D NAND 结构中的故障隔离至关重要。
nProber IV 系统可以利用上升时间小于 1 ns 的高速脉冲探测来隔离电阻栅故障。
我们的 easyProbe 软件可自动执行 nProber IV 工作流程中的关键步骤,包括:清洁探针、将探针降低至样品以及优化探针与样品之间的电气接触。easyProbe 软件可显著减少使用 nProber IV 系统所需的培训,并允许长时间的无人照看操作。
可选的热表征封装支持近期自动可靠性标准。样品温度可在 -40°C 至 150°C 之间进行控制,以隔离在环境温度下无法检测到的故障。
需要了解更多nProber IV纳米探测系统的相关资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!