采用电镜进行过程控制
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜和TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
尽管扫描电镜 (SEM) 技术已经发展了五十多年,但对用户而言,其使用体验仍不够友好。比如将成像与成分分析割裂为两个单独的步骤,需要不断地在高低倍数间切换来完成寻找样品和成像,需要额外的设备和步骤来给样品镀膜以防止荷电现象等等。Thermo Scientific™新一代Axia ChemiSEM™扫描电镜专为改善使用体验,让工作流程更加流畅而设计:集成式能谱仪(EDS)可在成像同时提供高质量的彩色成分定性定量信息;全彩导航相机让您寻找样品更加便捷;无需镀膜,荷电样品即可在低真空模式下实现高质量成像;更多自动化功能让您的扫描电镜表征工作成为一种更加简单、高效、流畅、愉悦的体验。
Axia ChemiSEM与传统的扫描电镜不同,它的EDS集成在仪器上,并在电镜工作时始终在后台收集成分数据。它使用专利的算法同时处理BSE(背散射电子)和EDS信号,从而可以实时显示样品的形态和定量元素结果。
面对荷电样品,常规的做法是镀膜。但这需要额外的设备和操作,且微观形貌可能被破坏。Axia无需安装额外的附件即可实现低真空成像,且分辨率与高真空条件下相同。
当表征完一个样品,切换到下一个样品时,您需要对样品仓里面的情况了如指掌,这样就可以轻松找到下一个样品的位置,也可以保障电镜极靴的安全。Axia让这些成为标准配置,您无需再额外购买。
对焦、消像散、亮度对比度等都是电镜表征工作最常规但耗时的工作。Axia让这些操作可以一键完成,无论高倍还是低倍。此外,您也无需经常做电子束合轴,因为在Axia上这是自动完成的。
Axia ChemiSEM兼容多种自动化扩展应用,如标配的Thermo Scientific Maps™ 软件,可实现无人值守的自动拍图和大尺寸图像拼接;Thermo Scientific AutoScript™ 软件配合开放的API接口和丰富的现成脚本库,让您轻松成为电镜达人。
Axia配备电动伸缩的BSE探头,以及预对中的灯丝,您无需手动完成这些设备或耗材的安装,这使得由于不小心导致的仪器损坏几率降到最低,最高程度保证仪器的安全。
标配 |
|
分辨率 |
|
仓室 |
|
载物台 |
|
可选配置 |
|
参加本次网络讲座将:
下载电子书《工业中的 SEM 和 EDS 分析》(SEM and EDS Analysis in Industry)了解更多有关以下内容的信息:
参加本次网络讲座将:
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜和TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。
需要更多关于SEM分析的资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!