采用电镜进行过程控制
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜和TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific Prisma E SEM扫描电镜结合了广泛的成像和分析模式以及先进自动化功能,和同类仪器相比,可提供最完整的扫描电镜分析解决方案。对于工业研发、质量控制和失效分析应用领域,需要一台具有高分辨成像,广泛的样品兼容性,简单易用的用户界面的扫描电镜,Prisma E环境扫描电镜是这类应用的理想选择。Prisma E环境扫描电镜是在前代Quanta SEM扫描电镜基础上的又一次成功实践。
全面的性能,强大的附近扩展能力,以及结合Thermo Scientific ChemiSEM 技术所实现最直观的元素分析能力,使Prisma E在任何行业或领域都能够实现微米/亚微米级成像和分析。
通过选配 ChemiSEM 技术和集成能量色散 X 射线光谱(EDS)进行实时成分面分布以实现直观元素分析。这种始终在线的分析能力可极大提高您的工作效率,并获取最完整的样品信息。
灵活的真空模式以及通过透镜抽真空技术,使Prisma E环境扫描电镜可在低电压和低真空下获得出色的图像质量。且在每个操作模式下,都可实现二级电子 (SE) 和背散射电子 (BSE) 同时成像。
低真空和ESEM环境扫描电镜功能可对非导电和/或含水样品进行无电荷/或无脱水成像和分析。
凭借 Prisma E的环境扫描电镜 (ESEM) 模式、可在样品加热、放气或潮湿的状态下直接成像。
仓室支持最多安装3 个 EDS 探测器,其中两个EDS接口呈180°对称,并可安装波长色散光谱 (WDS)、共面 EDS/EBSD,并可在低真空模式下实现高质量无电荷 EDS 和 EBSD 分析。
Prisma E环境扫描电镜相关操作软件具有用户指南和撤消功能,可以使新手用户进行高效的操作,也可极大减少专家级用户的操作负荷。
参数 |
|
标准检测器 |
|
可选检测器 |
|
ChemiSEM 技术(可选) |
|
样品台减速(可选) |
|
低真空模式 |
|
样品台 |
|
标准样品支架 |
|
样品仓 |
|
原位配件(可选) |
|
软件选项 |
|
这一应要求举办的网络讲座旨在帮助您确定哪一款 SEM 最符合您的独特需求。我们概述了赛默飞世尔科技 SEM 技术适合多用户研究实验室,重点介绍这些广泛的解决方案如何实现性能、多功能性、原位动力学以及更快得出结果。如果您有兴趣,请观看该网络讲座:
Goldrush。颗粒混合物包括金(左侧大面积)、铜(最小颗粒)和铝/硅/镁合金(较大颗粒)。混合物加热到较高和更高温度。在某一点,金开始扩散到金属表面,从而完全改变其外观。使用安装在 Prisma E SEM 上的高真空加热载物台进行实验。
这一应要求举办的网络讲座旨在帮助您确定哪一款 SEM 最符合您的独特需求。我们概述了赛默飞世尔科技 SEM 技术适合多用户研究实验室,重点介绍这些广泛的解决方案如何实现性能、多功能性、原位动力学以及更快得出结果。如果您有兴趣,请观看该网络讲座:
Goldrush。颗粒混合物包括金(左侧大面积)、铜(最小颗粒)和铝/硅/镁合金(较大颗粒)。混合物加热到较高和更高温度。在某一点,金开始扩散到金属表面,从而完全改变其外观。使用安装在 Prisma E SEM 上的高真空加热载物台进行实验。
现代工业需求高通量、质量卓越、通过稳健的工艺控制维持平衡。SEM扫描电镜和TEM透射电镜工具结合专用的自动化软件,为过程监控和改进提供了快速、多尺度的信息。
如果您需要获得更多关于Prisma E环境扫描电镜的资料,请填写下面表格与我们联系。