病理学研究
透射电镜(Transmission electron microscopy,TEM)适合在通过其他方法无法确定疾病的性质时使用。透射电镜作为纳米级的生物学成像技术,可以为某些疾病提供准确而可靠的病理学信息。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific Volumescope 2 SEM扫描电镜是先进的连续切片成像系统。通过易操作的扫描电镜技术来推进实验,且在每个步骤中都有对样品进行保护的解决方案。
在自然背景下揭示细胞和组织的复杂三维结构对生物学和软材料的结构与功能关系的研究至关重要。连续切片SEM(SBF-SEM)是在扫描电镜的真空舱中对塑料包埋的组织进行原位切片和成像,可实现大体积组织的自动3D重构,继而完成大体积分析。一直以来轴向分辨率都会受到最小切片厚度的限制,现在通过多能量反卷积技术可以实现各方向相同的分辨率。
通过使用金刚刀对样品进行原位切片后,可以通过不断增大电压对新鲜的切面组织进行多次成像,这些图像随后会进行反卷积计算,从而生成多个亚表层图像构成三维图像的子集。通过重复这个循环,Volumescope 2 SEM扫描电镜可以获取10nm Z轴分辨率的各向同性数据集。
3D高分辨成像对了解聚合物材料的微观结构和特性至关重要。Volumescope 2 SEM扫描电镜在样品仓中将聚合物的原位切片与SEM成像全自动地结合在一起,实现了真正的大体积样品三维重构过程中的各方向分辨率的一致性。通过大体积样品的可视化可以揭示不同微观结构对影响材料的整体特性的重要性。例如Volumescope 2 SEM可以重构具有代表性的大体积滤膜样品,获取准确的传输特性模型,从而提升对新一代滤膜性能预测的准确性。
通过简单易操作的技术对实验进行控制。可以重复调用工作与系统设置,在采集过程中可以生成多个感兴趣区域。
在采集期间可以利用Thermo Scientific Amira Live Tracker软件进行可视化和导航,优化/控制结果。进行无人值守的大体积三维数据采集和重构。
对一系列广泛的样品类型在每个采集步骤都有验证过的解决方案;对于容易荷电的样品可使用低真空探测器进行成像。
轻松快速地更换显微切片机,可以通过使用Thermo Scientific Maps软件实现自动断层扫描。
电子光学系统 |
|
离子源寿命 | 24 个月 |
自动化 |
|
载物台 | 双载物台扫描偏转 |
电子束 |
|
样品仓 |
|
探测器 |
|
真空系统 |
|
样品台 |
|
有关完整的规格列表(包括软件、配件和安装要求摘要),请参阅数据表。
如果您需要获得更多关于Volumescope 2 3D SEM的资料,请填写下面表格与我们联系。