可靠
凭借功能 强大的 分割和 图像 处理能力与工作流程以及与科学界和数千名研究人员超过 20 年 的合作, 现已证明,我们基于数字成像的工作流程为 工业和科学 问题提供了 可靠解决方案。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
对成像数据进行分析和可视化能更好地理解材料结构、特性和性能。无论使用何种规模和数据模态以及组织概况(大型工业公司、核心成像设施、国家或地方服务实验室、学术机构)如何,Thermo Scientific Avizo 软件都能提供优化的工作流程用于单一环境下的材料表征和质量控制。Avizo 软件是通用、可靠、全自动且可定制的数字分析实验室。
材料科学家和工程师可以加快创新、获得更可靠、性能更好的材料和工艺,同时降低研发成本并减少获得结果的时间。
凭借功能 强大的 分割和 图像 处理能力与工作流程以及与科学界和数千名研究人员超过 20 年 的合作, 现已证明,我们基于数字成像的工作流程为 工业和科学 问题提供了 可靠解决方案。
由于您的需求独一无二且不断变化,我们的软件解决方案非常灵活并且可以定制。借助我们的脚本编写界面(Python、TCL)、与 MATLAB 桥接以及编程 API,您可以扩展我们的软件解决方案并整合您自己的 IP(知识产权)。如果需要,我们的专业服务团队可以帮助设计符合您需求的独特解决方案。
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对纤维材料进行可视化、处理和定量分析。Avizo 软件能检测制造过程中的损坏,如基质开裂、纤维/基质脱粘或纤维断裂。材料中的缺陷可以局部(空隙、裂纹)或整体(横截面变形或错位)量化。
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对多孔材料进行可视化、处理和定量分析。Avizo 软件可以检测和分类各种类型的孔隙(例如连通孔隙和隔离孔隙;宏观孔隙和微观孔隙),即使是在具有表现形式复杂多变的伪影(例如 FIB-SEM 中的孔隙后效应)的图像上。
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对多孔材料进行可视化、处理和定量分析。该扩展模块可将孔隙空间转换为表示孔隙及其连通性的模型(孔隙网络模型),然后在此模型上对各种属性进行颜色映射。它还可以根据其属性对模型进行孔隙空间高级统计(空隙尺寸分布、孔喉尺寸分布、通道长度等)和过滤。
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对材料进行可视化、处理和定量分析。Xlab 扩展模块具有数值模拟功能,可计算绝对渗透率、热导率、电阻率和分子扩散系数。
Avizo 软件提供了一个快速而强大的网格划分引擎,可根据 3D 标签图像自动创建仿真网格。Avizo 软件从大型多材质分割图像中生成具有平滑且一致界面的高质量网格。您可以精细控制元素大小分布,而 Avizo 软件保留了细微结构和拓扑特性。网格可以与边界条件一起导出为主流解算器可识别的格式。Avizo 软件还可导入解算器的输出,以便使用高级可视化工具对结果进行后处理。
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对晶粒进行可视化、处理和定量分析。Avizo 软件提供了多种先进工具,可对晶粒、其大小、分布和形状进行检测、分割和分析,即使是在具有伪影的复杂图像上。然后,可对晶粒进行过滤、分类和分析,以确保完整提取大小、分布和形状的统计信息。Avizo 软件还提供了通过容易定制的配方来自动化和重复分析的工具。
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对颗粒进行可视化、处理和定量分析,从而提高材料的性能,无论材料是催化剂、合金还是聚合物。Avizo 软件提供了先进工具,可对颗粒进行检测、分割和分析。然后,可对颗粒进行过滤、分类和分析,以确保完整提取大小、分布和形状的统计信息。Avizo 软件还提供了通过容易定制的配方来自动化和重复分析的工具。
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对纤维材料进行可视化、处理和定量分析。Avizo 软件能检测制造过程中的损坏,如基质开裂、纤维/基质脱粘或纤维断裂。材料中的缺陷可以局部(空隙、裂纹)或整体(横截面变形或错位)量化。
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对多孔材料进行可视化、处理和定量分析。Avizo 软件可以检测和分类各种类型的孔隙(例如连通孔隙和隔离孔隙;宏观孔隙和微观孔隙),即使是在具有表现形式复杂多变的伪影(例如 FIB-SEM 中的孔隙后效应)的图像上。
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对多孔材料进行可视化、处理和定量分析。该扩展模块可将孔隙空间转换为表示孔隙及其连通性的模型(孔隙网络模型),然后在此模型上对各种属性进行颜色映射。它还可以根据其属性对模型进行孔隙空间高级统计(空隙尺寸分布、孔喉尺寸分布、通道长度等)和过滤。
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对材料进行可视化、处理和定量分析。Xlab 扩展模块具有数值模拟功能,可计算绝对渗透率、热导率、电阻率和分子扩散系数。
Avizo 软件提供了一个快速而强大的网格划分引擎,可根据 3D 标签图像自动创建仿真网格。Avizo 软件从大型多材质分割图像中生成具有平滑且一致界面的高质量网格。您可以精细控制元素大小分布,而 Avizo 软件保留了细微结构和拓扑特性。网格可以与边界条件一起导出为主流解算器可识别的格式。Avizo 软件还可导入解算器的输出,以便使用高级可视化工具对结果进行后处理。
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对晶粒进行可视化、处理和定量分析。Avizo 软件提供了多种先进工具,可对晶粒、其大小、分布和形状进行检测、分割和分析,即使是在具有伪影的复杂图像上。然后,可对晶粒进行过滤、分类和分析,以确保完整提取大小、分布和形状的统计信息。Avizo 软件还提供了通过容易定制的配方来自动化和重复分析的工具。
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对颗粒进行可视化、处理和定量分析,从而提高材料的性能,无论材料是催化剂、合金还是聚合物。Avizo 软件提供了先进工具,可对颗粒进行检测、分割和分析。然后,可对颗粒进行过滤、分类和分析,以确保完整提取大小、分布和形状的统计信息。Avizo 软件还提供了通过容易定制的配方来自动化和重复分析的工具。
通过专门为 Amira、Avizo 和 PerGeos 软件新用户设计的入门培训,缩短学习曲线,使投资收益最大化。
课程包括一个讲座及互动提问环节。培训材料重点讲述 Amira、Avizo 和 PerGeos 软件的基本特点和功能。
通过专为 Amira、Avizo 和 PerGeos 软件的现有用户设计的高级培训使投资收益最大化并缩短取得成果的时间。
课程包括一个讲座及互动提问环节。培训材料重点讲述 Amira、Avizo 和 PerGeos 软件的高级特点和功能。
赛默飞世尔科技在 3D 和图像处理方面拥有超过 25 年的经验,向众多小型和大型机构交付了数百个定制项目,可根据您的特定需求为您提供量身定制的解决方案。
我们可以定制和扩展我们不同级别的软件解决方案。
"仅仅使用 Avizo 软件就能更快地完成本来可能需要一个月才能完成的数据集分析工作"
"Avizo 软件提供图像处理的自动化方法,并且重复性好,因此无论有多少人使用相同的数据集,只要他们有相同的参数,就总能够得到相同的结果,而在研究中,一致性是一个非常重要的因素"
Tristan Lowe 博士
曼彻斯特 X 射线成像中心资深实验室主管 (SEO)
- X 射线断层扫描:CT、micro-/nanoCT
- 电子显微镜
- 同步加速器