传染病研究
冷冻电镜技术可在近天然状态下对生物大分子的 3D 结构进行多尺度的观察,有助于提高治疗方法的开发速度和效率。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
冷冻电子断层扫描通过记录一系列不同角度的 2D 图像,随后将其反投影到重建中来生成生物样品的 3D 结构。Thermo Scientific Tomography 4 软件可轻松高效地检索高质量样品数据,实现可靠的结构重建。
通过 Tomography 4 软件,关键工作流程元素及动态重建在实验期间自动化进行,从而简化了采集过程。这有助于持续显示重建容积。这些增强功能结合在一起,能大幅提高通量和重建质量,使您快速轻松地获取所需信息。
套装 | |
---|---|
新仪器 | 1050133 TEM Tomography Data Acquisition 4 1050137 STEM Tomography Data Acquisition 4 |
现场升级 | 1059420 TEM Tomography Data Acquisition 4 1059422 STEM Tomography Data Acquisition 4 |
批准的断层扫描支架 | 断层扫描支架支架 FP 5341/00 断层扫描支架支架(高视野)9432 909 97191 Talos Arctica Cryo-TEM Krios Cryo-TEM |
软件要求: | 平台软件最低版本 Tecnai 4.6.2、Talos 1.0.0、Titan 1.6.2(Windows XP)或 Titan 2.0.0(Windows 7) |
STEM Tomography Data Acquisition 4 升级 | |
软件 | 1050133(TEM Tomography Data Acquisition 软件) 1059420(TEM Tomography Data Acquisition 4 升级) |
硬件要求 | STEM 硬件,包括一个 HAADF 或同轴明场/暗场检测器 |
其他要求 | 用于Tecnai系列仪器:PIA 扫描仪(不支持 National Instruments) |