高性能X射线源
K-Alpha X射线光电子能谱仪配备的X射线单色器允许在50 µm 至 400 µm 的分析区域内以 5 µm 的步长进行选择选择 ,以寻求所需的信号最大化。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific K-Alpha X射线光电子能谱仪 (XPS)系统为表面分析带来了一种新方法。K-Alpha XPS 系统专注于使用简化的工作流程提供高质量的结果,使 XPS 操作简单直观,而不会牺牲性能或功能。K-Alpha XPS系统是一种完全集成式单色小光斑XPS系统,具备深度剖析能力。
更先进的性能、更低的价格、更容易的使用性和较大的样品测试量,使 K-Alpha XPS 系统成为多用户环境的理想选择。K-Alpha XPS系统使世界各地的研究人员能够进行表面分析。
网络讲座:Thermo Scientific K-Alpha XPS 系统
K-Alpha X射线光电子能谱仪配备的X射线单色器允许在50 µm 至 400 µm 的分析区域内以 5 µm 的步长进行选择选择 ,以寻求所需的信号最大化。
高效电子透镜、半球形分析仪和检测器,让K-Alpha X射线光电子能谱仪可实现卓越的检测和快速数据采集。
使用K-Alpha XPS系统的专利光学观察系统和XPS SnapMap聚焦样品,帮助您快速确定分析测试区域。
在K-Alpha X射线光电子能谱仪中,获得专利的双束电子源将低能量离子束与低能量的电子(小于 1 eV)耦合,防止分析过程中的样品带电,从而在大多数情况下消除了荷电效应。
使用K-Alpha X射线光电子能谱仪所配备的EX06离子源进行更深层表面的分析。自动源优化和气体处理功能确保卓越的性能和实验重现性。
由 Avantage 数据系统指导的直观操作使 K-Alpha XPS 系统成为多用户、测试中心和注重高效操作和高测试量的 XPS 专家的理想选择。
提供与K-Alpha X射线光电子能谱仪相匹配的各种特殊样品台供您选择,包括用于变角 XPS、样品加偏压测试,或从手套箱惰性转移样品等等。
分析仪类型 |
|
X 射线源类型 |
|
X 射线光斑尺寸 |
|
深度剖析 |
|
样品最大面积 |
|
样品最大厚度 |
|
真空系统 |
|
可选配件 |
|
Thermo Scientific Avantage Data System for XPS 的一个关键特色是一个庞大的知识库,其中包含有关 XPS分析及其表征的元素的信息。
需要了解更多K-Alpha X射线光电子能谱仪的相关资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!