Applied Biosystems MagMAX 样本提取解决方案的全线产品,建立在经过验证的性能和面向未来的创新性基础上。它们将数十年的研究、投资和行业专业知识(全球和本地的)整合到科学服务领域世界领导者出品的稳定而前沿的产品中。
我们近期又新增了 MagMAX CORE 这一通用的样本提取解决方案。这一灵活的模块化技术经优化适用于纯化各种兽医样本类型中的核酸,涵盖了市场上众多样本提取试剂盒的应用范围,专为满足您当前和未来的诊断检测需求。
快速链接
Applied Biosystems™ 核酸提取试剂盒适用于动物健康 & 农业基因组学
MagMAX™ CORE 核酸提取试剂盒是赛默飞世尔科技出品的适用于动物健康和农业基因组学应用的全新核酸提取解决方案。它提供了相较以往的产品更加简单、快速的工作流程。通过将 MagMAX CORE 与其附加模块相配合,您可以处理几乎所有的样本,特别是一些难以裂解的样本,并根据您的需求可实现高通量或低通量的检测。
MagMAX CORE 核酸提取试剂盒
我们还提供和支持另外五款试剂盒,这些试剂盒的优秀性能已经过多年证实,并具有经过验证的工作流程,适用于多个领域中的病毒 RNA 和 DNA 靶标的提取。
MagMAX 核酸提取试剂盒(较大体积):可从 50 μL 至 300 μL 的样本起始量(胚胎三毛滴虫和粪便样本为 400 uL)中高通量提取病原体 RNA 或 DNA
MagMAX-96 核酸提取试剂盒(小体积):可从低至 50 μL 的样本起始量中高通量提取病原体 RNA 或 DNA
MagMAX-96 禽流感/新城疫(AI/ND)病毒 RNA 提取试剂盒:经验证的 AIV 和 NDV RNA 提取
MagMAX 核酸提取试剂盒(锆珠机械破壁):可从需要珠磨的粪便样本中有效提取难以裂解的细菌中的 DNA
MagMAX 核酸提取试剂盒(大体积):使用磁力架和 1.5 mL 离心管,适用于大小样本体积的低通量应用
高效
实验室无需等待 其样本提取——该步骤应与其检测需求保持同步。全新 MagMAX CORE 工作流程为您提供:
- 更快的仪器处理时间,使您可更快地确定诊断结果
- 无需添加酒精的预混合洗涤液
- 更高质量的核酸,可减少重测次数和工作流程中断次数
下图强调了 MagMAX CORE 相较于两种其他市售核酸提取试剂盒在检测现场样本(包括口腔液、全血和袋装培养物)中不同病原体的性能。
优化
实验室要能更智能地工作,而不是更费力地工作。MagMAX CORE 经优化,可帮助实验室更高效地工作,能助其节省时间和金钱。能节省的方面包括:
- 更少的塑料制品用量,可较大程度地减少浪费并降低成本
- 常温(室温)试剂可显著改善产品处理流程并节省储存空间和成本
- 可处理14种独特样本类型的完整工作流程,为您提供通用的解决方案
- 无论通量如何,适合多种型号的 Thermo Scientific KingFisher 磁珠法核酸提取仪的单一实验方案可统一所有工作流程
MagMAX CORE 通用样本提取解决方案
支持的样本类型:
- 全血
- 粪便
- 口腔液
- 动物,粪便 & 环境拭子
- 组织/器官
- 乳类
- 毛囊
- 精液
- 血清
- 耳洞
- 耳部切口
- 环境样本
- Biomed Diagnostics InPouch™ TF(检测胚胎三毛滴虫)培养物
- 血浆
MagMAX CORE 样本提取视频
发展
诊断检测环境不断变化。实验室需要能够与之同步发展的提取解决方案。MagMAX CORE 旨在满足实验室当前和未来的检测需求。其特性包括:
- 一种“CORE”化学品配方,旨在成为您所需进行验证的终极样本提取解决方案
- 可与 CORE 化学试剂轻松相结合的灵活模块,无需新的化学试剂即可引入新的应用
- 允许下游测序应用的新配方和工作流程
我们的愿景是提供综合性的解决方案,以求比以前更加快速和准确地诊断农场动物健康问题——从而改善动物健康并提高生产力。如需进一步了解我们的 MagMAX CORE 通用样本提取解决方案,请下载我们的产品宣传页或联系产品专员。
模块化解决方案
某些靶标或样本类型可能需要使用 MagMAX CORE 试剂盒中未包括的其他组分。 MagMAX CORE 提供了与“CORE”化学试剂一起使用的灵活模块。因此,您可轻易地新增新的应用而无需引入新的化学试剂。
MagMAX CORE 机械裂解模块
Applied Biosystems MagMAX CORE 机械裂解模块旨在满足您实验室副结核分枝杆菌(MAP)和其他难以裂解的诊断检测需求。
- 使用相同的 MagMAX CORE 核酸纯化试剂盒化学试剂的全面解决方案
- 来自小量(.3 g)和大量(2–5 g)样本起始量的高质量核酸
- 已通过粪便、乳类和环境样本验证
- 只需购买您需要的产品
MagMAX CORE 乳腺炎 & 泛细菌模块
Applied Biosystems MagMAX CORE 乳腺炎 & 泛细菌模块与 MagMAX CORE 核酸纯化试剂盒结合使用,可提高细菌靶标的回收率,特别是那些对于检测牛乳腺炎以及从具有挑战性的基质(如乳腺炎乳液)中进行检测而言非常重要的靶标。
提高细菌靶标的回收率:
- 用于在单次提取过程中靶定一系列细菌
- 用于靶定未知细菌
- 用于革兰氏阳性和其他难以测定的细菌靶标,如可引起乳腺炎的靶标
MagMAX CORE 乳腺炎 & 泛细菌模块包括一种经专门优化的裂解液和一种可增强所有细菌(包括革兰氏阳性菌)核酸回收率的替代脚本。
其特性包括:
- 便利——使用相同 CORE 化学试剂的全面解决方案
- 简单——无需离心、无需吸液步骤
- 快速——不到1小时处理96份样本
- 灵活——适用于新鲜、冷冻或经防腐处理的乳类样本,包括体细胞计数较高的样本
MagMAX CORE 试剂盒与 MagMAX CORE 乳腺炎 & 泛细菌模块以提供更大的便利、更一致的性能以及节约时间和成本,来帮助提高您所在实验室的效率。
MagMAX CORE 核酸提取试剂盒 vs 竞争试剂盒
可实现来自任何来源的样本自动化处理
对于寻求 MagMAX 样本提取系统自动化操作的兽医诊断和研究实验室而言,KingFisher 磁珠纯化仪系列是理想之选。几十年来,我们独有的行业领先磁性分离技术让实验室能处理来自任何来源的样本,并提供多种仪器选项来满足多种预算、应用和通量需求。
KingFisher Flex 处理器——两个独立磁头有 96孔 或 24孔规格可供选择,提供高通量或大处理量(20 μL 至 5,000 μL)。
KingFisher Duo 处理器——先进的功能、中等通量(高达24份样本)和大处理量(高达 5 mL )。*
KingFisher mL 处理器——轻松操作多达15份样本,包括更高的处理量(50–1,000 μL)。*
KingFisher 耗材
仅供科研使用,包括兽医和环境用途。