PrioCHECK MAP 2.0 抗体检测试剂盒
Applied Biosystems PrioCHECK MAP 2.0 抗体检测试剂盒是全球已有 20 多年成功使用经验的首款获批的约内氏病检测试剂盒的第二代。该检测试剂盒适用于牛和小型反刍动物。PrioCHECK MAP 2.0 抗体检测试剂盒是一种高通量的副结核病检测试剂盒,适用于牛和小型反刍动物,将速度和易用性与极高的诊断灵敏度和特异性相结合。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
约内氏病或副结核病是一个影响反刍动物健康的全球性问题。该疾病由鸟分枝杆菌副结核亚种 (MAP) 感染所致。该疾病的流行可能会对生产造成严重的影响,并可能导致养殖企业的重大经济损失。由于潜伏期较长,该疾病难以诊断。
识别动物的亚临床感染对于疾病控制至关重要,因为这些动物可能会在很长时间内排出病原体,从而成为畜群中其他动物的传染源。同时使用不同的诊断检测方法(如 ELISA 和实时荧光定量 PCR 检测)有助于早期识别和移除“传播者”,从而有助于降低其他健康动物的感染风险。
法国 GDS18 兽医顾问 Esthel Frederic 博士讨论了如何开发高效的 MAP 检测方案以进行准确的反刍动物群体诊断。GDS18 的团队进行了一项研究,比较了山羊个体的诊断检测结果和环境样品的检测结果(混合样品—大缸奶样、奶过滤器和同一群体采样的拭子采样袋)。
比利时 ARSIA 的 Jean-Yves Houtain 博士讨论了使用高灵敏度检测方法评估非常小的犊牛感染 MAP 的风险因素。犊牛的 MAP 感染主要发生在出生后的前几周内。所以,为了有效地控制感染牛群中的副结核病,一定要避免犊牛中出现新的感染。
捷克共和国兽医研究机构的 Petr Kralik 博士解释了如何使用诊断工具通过早期检测动物群体的副结核病来防控该疾病。副结核病(约内氏病)会对牛等反刍动物群体的健康产生严重影响,带来巨大的经济损失。
Applied Biosystems PrioCHECK MAP 2.0 抗体检测试剂盒是全球已有 20 多年成功使用经验的首款获批的约内氏病检测试剂盒的第二代。该检测试剂盒适用于牛和小型反刍动物。PrioCHECK MAP 2.0 抗体检测试剂盒是一种高通量的副结核病检测试剂盒,适用于牛和小型反刍动物,将速度和易用性与极高的诊断灵敏度和特异性相结合。
VetMAX 实时荧光定量 PCR 检测试剂盒是完全整合的单一供应商的工作流程的一部分,包括用于样本制备和提取的 Applied Biosystems MagMAX 方案以及 Applied Biosystems 7500 实时荧光定量 PCR 系统。
VetMAX MAP 筛选试剂盒
Applied Biosystems VetMAX MAP 筛选试剂盒是一种快速准确的工具,可检测多个物种粪便样品中的 MAP。VetMAX MAP 筛选试剂盒已在弗里德里希·勒夫勒研究院 (FLI) 注册。
VetMAX 副结核分枝杆菌 2.0 检测试剂盒
Applied Biosystems VetMAX 副结核分枝杆菌 2.0 检测试剂盒是一种筛选实时荧光定量 PCR 检测试剂盒,可检测多种样品类型和物种中的 MAP。
VetMAX MAP IS900-F57 检测试剂盒
Applied Biosystems VetMAX MAP IS900-F57 检测试剂盒可快速、特异地检测 MAP,从而用于流行病学监测和传播动物的识别。在一次实时荧光定量 PCR 反应中,您会同时得到两个答案—筛选和确认。