首个通过USDA许可、基于PCR的禽流感检测解决方案
Life Technologies™动物健康产品一直雄踞畜牧业生产诊断的发展前沿,目前正在向全球兽医实验室供应领先的现代诊断工具。
秉承持续开发下一代分子工具的理念,我们自豪地宣布正式发布通过USDA许可的VetMAX™-Gold禽流感检测试剂盒。这是一款基于PCR的快速测试解决方案,可实现高水平的禽流感检测特异性、灵敏度和重现性。
禽流感 (AI) 是一种高度传染性病毒性疾病,可感染多种鸟类,例如鸡、火鸡、鹌鹑、珍珠鸡、鸭。该疾病由A型流感病毒导致:这是一种单链RNA病毒,属于正黏病毒科。禽流感可引起鸟类的多种症状,轻度时仅有少许甚至无症状,重度时则可迅速致死并具有严重的流行性。
低致病性禽流感病毒可造成从感染到蛋产量下降的各种问题。H5、H7和H9亚型的高致病性禽流感可造成严重疾病并伴随家禽产业的高发病率和死亡率。鸟类之间的病毒传播主要通过呼吸道分泌物和粪便,但也可通过携带病毒的鸟粪或受污染的食物、水和材料间接传播。
联邦政府批准的禽流感检测试剂盒
VetMAX™-Gold禽流感检测试剂盒是通过USDA严格的审核流程后获得批准的,再次确认了定量PCR测试的有效性和制造设施生产和质量系统的合规性。
兽医诊断医生依赖我们的分子试剂和仪器仪表来检测和控制疾病。现在,借助VetMAX™-Gold禽流感产品,他们可以获得联邦政府批准的禽流感诊断测试方法,单个检测试剂盒内包含所有必需的试剂和对照品。
结果可信度
USDA许可的试剂盒筛检甲型流感基因组内的3个独特区域,提供了快速测试解决方案,可在高度灵敏度和特异性下持续检测禽流感病毒。
快速产品放行
简单、经验证的禽流感提取和检测工作流程有助于实验室简化测试流程,帮助家禽生产者加快贸易。
节省更多成本
定量PCR背后的技术可提高测试一致性和重现性,有助于大幅减少不一致结果和重新测试案例。
定量PCR的优点
诊断方法有多种,例如帮助鉴定禽流感的自制解决方案。这些方法各有优缺点,一些方法会增加成本,降低结果一致性和测试效率。
作为这些方法的替代,VetMAX™-Gold禽流感检测试剂盒使用定量PCR技术,快速提供具有高度特异性、灵敏度和重现性的结果。以下是几种比较VetMAX™-Gold禽流感检测试剂盒与自制解决方案的方法。
VetMAX™-Gold禽流感检测试剂盒 | 自制 | |
---|---|---|
USDA许可 | USDA核准 | 无 |
质量控制 | USDA监管质量控制流程和批次放行 | 无USDA监管,质量控制标准不甚严格 |
一致性 | 实现批次间结果一致性 | 批次间一致性较低 |
多个靶标 | 瞄准病毒内的3个不同序列 | 通常瞄准一个序列,易受突变影响 |
工作流程 | VetMAX™-Gold禽流感检测试剂盒 | 通常缺乏优化的工作流程 |
支持 | 整个工作流程得到支持 | 无 |
哪些机构可以订购和使用试剂盒?
在美国,任何得到州总兽医师授权的实验室均可订购和使用此试剂盒进行禽流感诊断。其他国家/地区也可能有同样的产品使用限制,具体由相关兽医机构决定。