USDA 许可的实时荧光定量 PCR 检测试剂盒,用于检测牛的 BVDV 持续感染 (PI)
赛默飞世尔科技动物健康产品组合一直处于经济动物诊断最新进展的前沿,为世界各地的兽医实验室提供领先的现代诊断工具。
为了履行我们对提供高质量的新一代分子工具的承诺,我们提供了多种 USDA 许可的诊断解决方案。其中包括 USDA 许可的 VetMAX™-Gold BVDV PI 检测试剂盒:一种快速、易用的基于 PCR 的检测解决方案,用于检测牛的 BVDV 持续感染 (PI),具有出色的特异性、灵敏度和重现性。
牛病毒性腹泻病毒 (BVDV) 在许多进行牛的养殖的国家/地区流行,并对牛肉和乳品行业造成了巨大的经济损失。所有年龄段的牛均易感染 BVDV,明显的临床疾病大多数发现于 6 个月至 2 岁龄的牛中。
该病毒会穿过感染的妊娠母牛的胎盘,导致因流产、死产或犊牛存活率低而导致的繁殖损失。母牛在妊娠期第 30 天至 150 天感染时,存活下来的犊牛将持续感染 (PI) BVDV。PI 牛是 BVDV 传播的主要传染源,会在分泌物和排泄物中散播大量病毒。因此,大多数根除和控制计划侧重于净化 PI 动物并防止 BVDV 传播至牛群中健康的牛。
VetMAX™-Gold BVDV PI 检测试剂盒的批准基于成功通过了 USDA 的严格审查流程,该流程验证了我们的实时荧光定量 PCR 检测的有效性以及我们生产工厂内生产和质量体系的合规性。
兽医诊断人员依靠 Life Technologies ™ 的分子试剂和仪器来帮助检测和控制疾病。我们的 VetMAX™-Gold BVDV PI 检测试剂盒提供了 USDA 许可的适用于牛病毒性腹泻病毒的诊断检测方法,试剂盒中包含了所有必需的试剂和对照。
我们的经 USDA 许可的试剂盒专门用于检测 1、2 和 3 型 BVDV,具有高灵敏度和重现性。试剂盒包含 Xeno™ RNA 内部阳性对照,可帮助对阳性和阴性结果进行确认。
简单、经验证且可轻松实现自动化的工作流程,可最大程度地减少样本操作和交叉污染。提供了快速且具有高性价比的 BVDV 检测方法,可在 1.5 小时内获得结果。
该试剂盒经过批准,可用于个体样品(耳组织)或多达 24 只动物的混合样品,并提供自动化解决方案,可帮助提高高通量检测的效率。
在 USDA 的研究中,制备了 126 份混合样品(每份混合样品来自于 24 只动物),并使用 VetMAX™-Gold BVDV PI 检测试剂盒进行了检测。在该项研究中,有 63 份阳性 PI 动物混合样品、51 份阴性 PI 动物混合样品和 12 份一过性感染 (TI) 动物混合样品。为了验证 VetMAX™-Gold BVDV PI 检测试剂盒的重现性和重复性,检测了 14 份从 BVDV 参考毒株(和 6 份阴性样品)中纯化的 RNA。在三个实验室中分别使用来自两个不同生产批次的试剂在连续两天内进行检测。
重现性研究得到的 BVDV Ct 值的变异系数 (CV) 在 0.4% 至 3.3% 之间。重复性研究得到的 CV 值范围为 0.8% 至 2.4% 之间。<5% 的 CV 值被认为代表着出色的一致性。以 %CV 的形式表征的百分比变异系数(Ct 标准差/平均值 x 100%)为 <3.1%。表明在不同的实验之间具有出色的一致性。
我们的目标是提供综合性的解决方案,以求比以前更加快速和准确地诊断经济动物的健康问题——从而改善动物健康并提高生产力。如需了解有关 VetMAX™-Gold BVDV PI 检测试剂盒的更多信息,请下载我们的产品宣传页。