我们的经 USDA 许可的试剂盒表现出卓越的重复性、重现性和灵敏度。该试剂靶向多个基因组区域,帮助降低基因组突变可能引起的假阴性风险。
USDA 许可的实时荧光定量 PCR 筛查和亚型分型试剂盒,用于快速检测猪流感病毒 (SIV)。
赛默飞世尔科技动物健康产品组合一直位于经济动物诊断最新进展的前沿,为世界各地的兽医实验室提供领先的现代诊断工具。
为了践行我们对于提供高质量的新一代分子工具的承诺,我们提供了多种 USDA 许可的诊断解决方案。其中包括 USDA 许可的 VetMAX™-Gold SIV 解决方案:快速、易用的实时荧光定量 PCR 筛查和亚型分型试剂盒,用于检测猪只的猪流感病毒感染,具有卓越的灵敏度、特异性、重复性和重现性。
关于 SIV
SIV 是由多种密切相关的甲型流感病毒引起的在猪群中具有高度传染性的病毒性感染。这些病毒被发现能够产生新的毒株,例如 H1N1、H1N2 和 H3N2。疾病的爆发通常会从 1-3 例个体病例开始,然后在猪群内快速传播,主要传播途径为气溶胶(咳嗽、流鼻涕)以及猪只之间的接触。
SIV 引起的呼吸道症状包括咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、发热、嗜睡、呼吸困难以及食欲不振,在某些情况下可能导致繁殖问题和流产。虽然死亡率往往较低,但发病率可达 100%,这会使养殖企业由于治疗费用问题和猪只增重迟缓导致的推迟上市而面临经济负担。
VetMAX™-Gold SIV 解决方案是经 USDA 许可的诊断检测方法,已成功通过了 USDA 的严格审查流程。该审查流程需要验证在经 USDA 许可和检查的生物制品工厂内进行实时荧光定量 PCR 检测和产品生产的有效性。
兽医诊断人员可以依靠我们的分子试剂和仪器来检测和控制疾病。VetMAX™-Gold SIV 检测产品提供了 USDA 许可的 SIV 诊断检测方案,试剂盒中包含了所有必需的试剂和对照。
简单、经验证且易于整合的工作流程帮助最大程度地减少样本操作和交叉污染。提供快速且具有高性价比的 SIV 检测方法,可在 1.5 小时内获得结果。
我们的经 USDA 许可的实时荧光定量 PCR 试剂盒帮助减轻实验室试剂开发和验证的负担,同时帮助减少结果的差异性,通过试剂的标准化实现高度的重现性。
VetMAX™-Gold SIV 检测试剂盒 - 对 226 份多种 SIV 亚型的鼻拭子田间样品(121 份阳性和 105 份阴性)进行了研究。外部的合作方运行了完整的工作流程,作为 USDA 许可工作的一部分。在进行病毒分离和/或测序前,确定了每个样品的 SIV 感染状态。该试剂的灵敏度为 98.4%、特异性为 99.1%。唯一结果不一致的阳性样品来自在试剂的检测限附近扩增的极低滴度样品,这导致重复检测时检测结果不一致。唯一结果不一致的阴性样品经重新分离和定量逆转录 PCR (qRT-PCR) 重复分析后确定为阴性。之前的阳性结果可能是由于分离或 qRT-PCR 反应体系构建过程中的交叉污染所致。
VetMAX™-Gold SIV 亚型分型试剂盒 - 该试剂盒在识别猪鼻拭子样品的 SIV 亚型时的灵敏度为 98.2%,特异性为 100%。该项研究表明,对猪鼻拭子诊断样本中分离的 RNA 采用 VetMAX™-Gold SIV 亚型分型试剂盒配合 VetMAX™-Gold SIV 检测试剂盒进行检测,能够为 SIV 亚型识别提供经济而快速的解决方案。
检出 | 样品数 |
---|---|
最终检出:真阳性 | 166 |
最终检出:假阴性 | 3 |
诊断灵敏度:98.2%
检出 | 样品数 |
---|---|
最终检出:真阴性 | 150 |
最终检出:假阳性 | 0 |
诊断特异性:100%
我们的目标是提供综合性的解决方案,帮助更加快速和准确地诊断经济动物的健康问题—从而改善动物健康并提高生产力。如需了解有关 VetMAX™-Gold SIV 解决方案的更多信息,请下载我们的产品宣传页。