Search Thermo Fisher Scientific
湿化学(也被称为试验台化学或湿化学分析)是一种使用各种方法(如比色法、重量法和滴定法)分析液体样品中的元素和化合物的分析化学。尽管在过去三十年中,分析化学取得了指数级发展,但湿化学分析仍是现代分析化学实验室不可或缺的一部分。湿化学方法成熟可靠且成本低廉。除此之外,特定湿化学检测能得到的结果并非总是现代仪器能确定的。湿化学仪器包括 pH/电导率/离子仪表、自动滴定仪、比色计、浊度仪、分光光度计和流动进样分析仪 (FIA)、分段流动分析仪 (SFA) 或连续流动分析仪 (CFA)。
多种自动化分析均使用成熟且具有选择性的比色测量法。根据样品与着色试剂的混合方式,可将仪器归类为 FIA 或流动分析仪、CFA、SFA 或连续分段流动分析仪或自动分析仪。
传统湿化学方法可能费力且费时。此外,它们通常仅适用于特定的单个参数。因此,对多个参数进行检测需要多种技术和仪器,导致样品实操时间和响应时间较长,从而导致通量降低且每次分析成本增加。还需要投入大量投资以对工作人员进行持续的培训和仪器维护。
分立式分析仪是一种自动化湿化学分析仪,可对在分立式单元中保存的样品进行检测。这些创新系统提供了一种自动化、简化且更具成本效益的湿化学分析方法。
Thermo Scientific Gallery 和 Gallery Plus 分立式分析仪配有即用型系统试剂,针对速度、灵活性和精度进行了优化,适合分析葡萄酒、啤酒、麦芽酒、饮料、酶、土壤、工艺用水、地下水、废水、饮用水和营养物,可以通过综合检测改善质量控制。
Thermo Scientific Gallery Aqua Master 分立式分析仪由专门设计用于水和营养物分析的软件提供支持,可帮助您满足当地监管方法的分析要求。
Gallery 分立式分析仪可自动完成费力且费时的多参数湿化学分析。
了解关于在做出自动化分立式分析仪采购决策前要考虑的10 大因素。
自动化分立式分析仪通过光度分析对单个样品的多种分析物同时进行比色和酶测量。分立式分析仪模拟实验室化学家的操作顺序,如分配样品、混合试剂、等待反应完成、然后进行光度测量,从而提供快速和可重现的结果。分立式分析仪由三个组件组成,即具有特定数量的滤光片位置和分液探针的光度计、控制反应温度的培养箱和混合器。在分立式分析中,各反应单元分开,温度保持稳定,实现高度受控的反应条件。
完成试剂和样品制备后,将其装入仪器,探针将固定量的试剂和样品分配到单个试管中。下一步,将各试管放入孵化室中,向各试管中分配样品和试剂,然后混合,最后根据特定光波长的吸光度进行光度检测。每次测量都使用单个分立试管进行。然后,通过集成的软件平台解读这些数据。
先进的分立式分析仪使用一次性试管,消除了残留效应并大幅减少了试剂使用量。分立式分析仪可执行的湿化学参数数量受滤光片位置数量和波长范围的限制。
分立式分析仪可整合并同时检测多达20个不同的湿化学参数——只需一名操作员和一台仪器。分立式分析仪具有微型组件和独特的低容量试管设计,可容纳少量试剂,极大程度减少试剂浪费,因此,可降低分析成本。
为什么操作多台分析仪?您何时才能在一台仪器上完成所有必要检测?Thermo Scientific™ Gallery™ 和 Gallery™ Plus 分立式分析仪是易于使用的自动化系统,可以简化实验室检测,同时具有节省时间和成本的双重优势。所有必需的分析步骤均自动完成,让操作员可以真正离开。这是一种完全集成式自动化解决方案:检测工作流程易于学习,并且可在无人照看的情况下进行检测,不仅提高了通量、增加了系统运行时间,还提高了员工生产率。Gallery 和 Gallery Plus 分立式分析仪采用紧凑设计,自动执行手动湿化学方法、光度(比色和酶)和电化学(pH 值和电导率)分析,模拟实验室化学家的操作,从而提供快速、可重现的结果。
传统分析需要多种湿化学方法,因而需要多份样品,而 Gallery 分立式分析仪每次检测最多使用300 μL 样品,每份样品可检测多达20个参数,并且每小时可以运行多达200次检测。因此,每次分析成本比传统的湿化学方法低10至20倍。
特点 | Gallery/ Gallery Plus 分立式分析仪 | FIA/SFA/CFA |
---|---|---|
仪器类型 | 完全集成的分立式分析仪 | 开放和模块化类型 |
操作员技能水平 | 低 | 高级 |
测量通道数 | 可自由选择12个滤光片位置(通道) | 最多4-6个通道;需要两 (2) 至3台仪器来匹配通道功能 |
采样序列 | 随机存取——并行和批量:可在校准一个样品时装入另一样品以进行几次检测 | 中等到高;影响结果可靠性;需要严格维护以尽量减少残留 |
交叉污染 | 极少——分立式完全一次性反应单元 | 中等到高;影响结果可靠性;需要严格维护以尽量减少残留 |
方法稳定性 | 非常高;校准稳定时间长、结果可重现 | 低;检测器信号漂移;在批量运行中因基线漂移而调整数据 |
试剂递送 | 全自动微量液体处理;可靠系统 | 蠕动泵;需要频繁维护 |
检测数/小时 | 200-350 | 60-120 |
化学参数/样品数量 | 一个样品的多达20个不同的化学参数 | 通常为2至5;受通道数限制 |
试剂用量 | 极低 (μL) 通常 <100 μL | 大 (mL) 8-10 mL |
仪器开机时间 | <5分钟 | 15-45分钟 |
不同化学方法间有所不同(随着时间的推移发生变化) | 无 | 15-30分钟 |
灵敏度 | ppb | ppb |
光源灯 | 长寿命氙气灯;节省仪器使用寿命期间的耗材成本 | 钨。需要经常更换 |
每次检测添加的试剂数量 | 最多四种 + 一种基质匹配试剂;易于转换 FIA、 SFA 或 CFA 方法 | 通常每次检测中加入2种试剂 |
试剂 | 即用型系统试剂盒或内部试剂 | 内部试剂 |
pH 值与电导率 | 电化学单元 (ECM) 模块 | 附加2个通道 |
典型流动进样分析仪 (FIA)、连续流动分析仪 (CFA) 或连续分段流动分析仪 (SFA) 系统由自动进样器、蠕动泵、化学歧管、光度检测器和数据采集软件组成。该设置通常被称为通道或化学歧管。流动分析仪可以处理的湿化学参数数量受通道或化学歧管数量的限制。
当需要分析较多样品的较少化学性质时,流动分析仪是理想之选。连续流动进样分析仪采用模块化设计,可针对难处理样品基质添加额外的样品制备模块。一些 FIA、SFA 和 CFA 可以执行联机加热、蒸馏、透析、过滤和消化。用户可以更改测量路径长度以提高检测限。
与 FIA 或 SFA 相比,分立式分析仪的主要优势是每个样品的参数数量(分立式分析仪可以检测的)、试剂和样品用量极少、每次分析的成本较低、残留非常低或无残留、易于使用和维护、校准稳定和自动化解决方案。
特定通道或歧管要求限制 FIA 或 SFA 或 CFA 可检测的每个样品的湿化学参数数量。增加通道数会成比例地增加设备的成本。Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪有12个滤光片位置(相当于流动进样分析仪中的12个通道),以便检测每份样品的多达20个不同的湿化学参数。
如果实验室正在寻找一款适用于大样品量的易使用、高通量、可扩展、多参数的湿化学分析仪,集成分立式分析仪比任何类型的流动分析仪都适用。如果您的实验室仍然依赖于传统的流动进样分析或分段式流动分析,即可利用高通量、多参数分析的优势。借助 Gallery 和 Gallery Plus 分立式分析仪,您可以应用技术的强大功能——帮助您在更短的时间内获得更多的结果。我们的技术专家可以帮助您将现有的光度或 FIA 方法转移到 Gallery 平台,以确保完全成功。
Gallery 和 Gallery Plus 分立式分析仪提供 了可同时运行光度和电化学分析的集成平台。分立式单元技术可同时完成同一样品的多项不同检测,无需因时间转变而变化方法。每个反应单元都是分开的,并且温度稳定, 以提供高度受控的反应条件。 Gallery 分立式分析仪能够达到较的低检测水平, 其精密的稀释功能有助于满足广泛的浓度范围,无需用户干预。
Thermo Scientific Gallery 和 Gallery Plus 分立式分析仪是易于使用的自动化系统,可以简化实验室检测,同时具有节省时间和成本的双重优势。
Disc-IC 系统是由赛默飞世尔科技的两种独立技术(用于全面水分析的分立式分析和离子色谱分析)组成的软件包。
即用型 Thermo Scientific Gallery 系统试剂(酶和比色法)和测定试剂盒专为 Gallery 分立式分析仪设计,极大程度减少了试剂用量和浪费,同时降低了每次分析的成本。
Gallery 分立式分析仪可按照多种监管方法 ISO、AOAC、ASBC、OIV、IDF 自动完成费力且耗时的麦芽酒、啤酒、葡萄酒、果汁、工业用水和废水检测。Gallery 分立式分析仪是分析各种水样类型和基质的环境、工业、农业、海洋实验室的理想选择。典型应用包括饮用水、废水、地下水、土壤和地表水分析(按照 US EPA、ASTM 和 DIN 及其他监管方法)。
Gallery Plus Beermaster 分立式分析仪专用于分析啤酒、麦芽和麦芽汁,自动完成费力且费时的检测。
Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪使葡萄酒分析简单、准确和可靠。我们的即用型系统试剂专为快速且经济高效地分析果汁和葡萄酒而开发。
了解我们的分立式分析仪如何通过自动完成光度和电化学分析来提供快速、可重现的结果,从而帮助您符合美国 EPA 清洁水法案 (CWA)。
为了消除可能损坏宝贵的工业组件的腐蚀和水垢并确保合规性,必须连续执行可靠的水分析。
酶测定的自动化变得越来越重要,新款 Gallery Enzyme Master 满足常规 QA/QC 检测的新方法开发要求。
使用您现有的分立式分析仪或流动进样分析仪系统换购 Thermo Scientific Gallery 或 Gallery Plus 分立式分析仪时,可获得折扣,无论您最初是从我们还是其他制造商处购买。
未找到与您输入条件相匹配的记录
* 必填字段