独特的小容量试管设计可保证试剂用量极低 (2-240 μL),极大程度减少试剂浪费,因此可降低试剂成本。经过优化的试剂盒规格和上机稳定性进一步尽量减少产生的废物量并提高成本效率。
使用适用于水(净水、废水、土壤和污泥消解物、流出物和盐水)和工业(工艺水)分析等环境检测的 Thermo Scientific Gallery 系统试剂可以免却试剂制备,进而节省时间。该试剂盒配有超过40种即用型 Gallery 环境分析用系统试剂,将1到3种试剂装在带条形码的20 mL 样品瓶中,以便使用分立式分析仪的条形码读取器自动读取批号和有效期等必要的标识数据。自动稀释功能使其可将方法应用于多种分析物浓度,而检测应用基于大多数国家或地区使用的推荐标准水和废水方法。使用 Gallery 环境分析用系统试剂简化您的分析,从而节省时间并减少错误。
优点
各容器通过条形码标出所有必要数据,包括试剂标识、容量、批次和有效期。Gallery 的内置样品和试剂条形码读取器提高可追溯性,持续监测试剂用量并提供实时试剂信息
Thermo Scientific Gallery 和 Gallery Plus 分立式分析仪是易于使用的自动化系统,可以简化实验室检测,同时具有节省时间和成本的双重优势。所有必需的分析步骤(开机、校准、样品稀释)均自动完成,让操作员可以真正离开。
Thermo Scientific 系统试剂为即用型,节省技术人员的时间并减少错误。Thermo Scientific 分立式分析仪所用的分析方法是众所周知的酶和比色化学方法,均经过优化以达到国际参考方法(EPA、ASTM、DIN、ISO、OIV、AOAC 和 EBC)中规定的结果水平,确保了结果质量的可靠性。
即用型试剂易于使用,可避免额外制备步骤并节省时间和成本。Gallery 分立式分析仪利用特定酶反应和可靠的机器人技术确保快速得到可靠且可重复结果,从而简化实验室分析。
独特的小容量试管设计可保证试剂用量极低 (2-240 μL),极大程度减少试剂浪费,因此可降低试剂成本。经过优化的试剂盒规格和上机稳定性进一步尽量减少产生的废物量并提高成本效率。
各容器通过条形码标出所有必要数据,包括试剂标识、容量、批次和有效期。Gallery 的内置样品和试剂条形码读取器提高可追溯性,持续监测试剂用量并提供实时试剂信息
Thermo Scientific Gallery 和 Gallery Plus 分立式分析仪是易于使用的自动化系统,可以简化实验室检测,同时具有节省时间和成本的双重优势。所有必需的分析步骤(开机、校准、样品稀释)均自动完成,让操作员可以真正离开。
Thermo Scientific 系统试剂为即用型,节省技术人员的时间并减少错误。Thermo Scientific 分立式分析仪所用的分析方法是众所周知的酶和比色化学方法,均经过优化以达到国际参考方法(EPA、ASTM、DIN、ISO、OIV、AOAC 和 EBC)中规定的结果水平,确保了结果质量的可靠性。
即用型试剂易于使用,可避免额外制备步骤并节省时间和成本。Gallery 分立式分析仪利用特定酶反应和可靠的机器人技术确保快速得到可靠且可重复结果,从而简化实验室分析。
Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪结合即用型系统试剂,使整体分立式分析简单、准确和可靠。
各容器通过条形码标出所有必要数据,包括试剂标识、容量、批次和有效期。
持续监测将提供实时试剂信息。
经过容量优化的系统试剂盒将尽量减少浪费。
与手动方法相比,所需试剂量可以减少多达15倍。
宽校准标准范围确保结果可追溯。
订购信息
货号 | 描述 | 分析物 | 单位规格 | 干涉滤光片 (nm) 主/侧(备用) | 检测范围 mg/L | 索取 报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
984187 | 通过酶促还原反应检测的 TON(硝酸盐 + 亚硝酸盐)系统试剂- R1(275 次检测) | 硝酸盐(TON Enz) | 每件 | 540/700(适用于 Gallery)570(适用于 Aquakem) | 0 - 25(适用于 Gallery)0 - 50(适用于 Aquakem) | 索取 报价 |
984350 | 通过钒还原反应检测的 TON(硝酸盐 + 亚硝酸盐)系统试剂——R1(360次检测) | 硝酸盐(TON 钒) | 每包4片 | 540 | 0.4-50 | 索取 报价 |
984351 | 通过钒还原反应检测的 TON(硝酸盐 + 亚硝酸盐)系统试剂——R2(500次检测) | 硝酸盐(TON 钒) | 每包4片 | 540 | 0.4-50 | 索取 报价 |
984357 | 铬 (VI) 系统试剂(480次检测) | 六价铬 | 每包4片 | 540/ 880 | 0.1-1.0 | 索取 报价 |
984358 | 镁系统试剂(350 次检测) | 镁 (Mg) | 每包8片 | 510 | 0-400 | 索取 报价 |
984361 | 钙 (Ca) 系统试剂(350 次检测) | 钙 | 每包3片 | 660 | 0-1000 | 索取 报价 |
984362 | 氨系统试剂 - R1(2000 次检测) | 氨 | 每件 | 660 | 1.0 - 10.0(适用于 Gallery) | 索取 报价 |
984363 | 氨系统试剂 - R2(1300 次检测) | 氨 | 每包4片 | 660 | 1.0 - 10.0(适用于 Gallery) | 索取 报价 |
984364 | 氯化物系统试剂 - R1(500 次检测) | 氯离子 | 每包4片 | 480 | 100 - 500(适用于 Gallery)100 - 1000(适用于 Aquakem) | 索取 报价 |
984365 | 氯化物系统试剂——R1(2500次检测) | 氯化物 | 每包20片 | 480 | 100 - 500(适用于 Gallery)100 - 1000(适用于 Aquakem) | 索取 报价 |
984366 | 磷酸盐系统试剂 - R1(2300 次检测) | 磷酸盐 | 每包4片 | 880 | 1.0-10.0 | 索取 报价 |
984367 | 磷酸盐系统试剂 - R1(11700 次检测) | 磷酸盐 | 每包20片 | 880 | 1.0-10.0 | 索取 报价 |
984368 | 磷酸盐系统试剂 - R2(3000 次检测) | 磷酸盐 | 每包4片 | 880 | 1.0-10.0 | 索取 报价 |
984369 | 通过肼还原反应检测的 TON(硝酸盐 + 亚硝酸盐)系统试剂 - R1(1300 次检测) | 硝酸盐 (TON Hyd) | 每件 | 540 | 0 - 25(适用于 Gallery)0 - 50(适用于 Aquakem) | 索取 报价 |
984370 | 通过肼还原反应检测的 TON(硝酸盐 + 亚硝酸盐)系统试剂 - R2(750 次检测) | 硝酸盐 (TON Hyd) | 每包4片 | 540 | 0 - 25(适用于 Gallery)0 - 50(适用于 Aquakem) | 索取 报价 |
984371 | 亚硝酸盐系统试剂(1000 次检测) | 亚硝酸盐 | 每包4片 | 540 | 0 - 25(适用于 Gallery)0 - 50(适用于 Aquakem) | 索取 报价 |
984372 | 亚硝酸盐系统试剂(5000 次检测) | 亚硝酸盐 | 每包20片 | 540 | 0 - 25(适用于 Gallery)0 - 50(适用于 Aquakem) | 索取 报价 |
984620 | 总硬度系统试剂 - R1(1100 次检测) | 总硬度 | 每包4片 | 620/ 880 | 0-500 | 索取 报价 |
984621 | 总硬度系统试剂 - R2(975 次检测) | 总硬度 | 每包4片 | 620/ 880 | 0-500 | 索取 报价 |
984622 | 总硬度系统试剂 - R3(4300 次检测) | 总硬度 | 每包4片 | 620/ 880 | 0-500 | 索取 报价 |
984623 | 碱度系统试剂 - R1(975 次检测) | 碱度 | 每包4片 | 600/ 880 | 0-400 | 索取 报价 |
984624 | 碱度系统试剂 - R2(780 次检测) | 碱度 | 每包4片 | 600/ 880 | 0-400 | 索取 报价 |
984625 | 二氧化硅系统试剂 - R1(970 次检测) | 二氧化硅 | 每包4片 | 700/ 420 | 0-80 | 索取 报价 |
984626 | 二氧化硅系统试剂 - R2(1950 次检测) | 硅胶 | 每包4片 | 700/ 420 | 0-80 | 索取 报价 |
984627 | 二氧化硅系统试剂 - R3(1950 次检测) | 二氧化硅 | 每包4片 | 700/ 420 | 0-80 | 索取 报价 |
984629 | 氟化物系统试剂 - R1(2200 次检测) | 氟 | 每包4片 | 600/ 880 | 0 - 5.0(适用于 Gallery)0 - 2.0(适用于 Aquakem) | 索取 报价 |
984630 | 氟化物系统试剂 - R2(4800 次检测) | 氟 | 每包4片 | 600/ 880 | 0 - 5.0(适用于 Gallery)0 - 2.0(适用于 Aquakem) | 索取 报价 |
984631 | 氟化物系统试剂 - R3(2200 次检测) | 氟 | 每包4片 | 600/ 880 | 0 - 5.0(适用于 Gallery)0 - 2.0(适用于 Aquakem) | 索取 报价 |
984648 | 硫酸盐系统试剂(1100 次检测) | 硫酸盐 | 每包4片 | 420 | 100-500 | 索取 报价 |
984649 | 硫酸盐系统试剂(5100 次检测) | 硫酸盐 | 每包6片 | 420 | 100-500 | 索取 报价 |
984652 | 通过肼还原反应检测的 TON(硝酸盐 + 亚硝酸盐)系统试剂 - R2(3400 次检测)- 仅适用于 Aquakem | 硝酸盐 (TON Hyd) | 每包6片 | 540 | 0 - 25(适用于 Gallery)0 - 50(适用于 Aquakem) | 索取 报价 |
分立式分析仪市场应用
掌控啤酒分析
Gallery Plus Beermaster 分立式分析仪专用于分析啤酒、麦芽和麦芽汁,自动完成费力且费时的检测。
简化葡萄酒分析
Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪使葡萄酒分析简单、准确和可靠。我们的即用型系统试剂专为快速且经济高效地分析果汁和葡萄酒而开发。
高通量环境分析
了解我们的分立式分析仪如何通过自动完成光度和电化学分析来提供快速、可重现的结果,从而帮助您符合美国 EPA 清洁水法案 (CWA)。
工业用水分析
为了消除可能损坏宝贵的工业组件的腐蚀和水垢并确保合规性,必须连续执行可靠的水分析。
酶测定分析
酶测定的自动化变得越来越重要,新款 Gallery Enzyme Master 满足常规 QA/QC 检测的新方法开发要求。
环境与工业应用纲要
了解 Gallery 分立式分析仪如何对饮用水、废水、污水、土壤和肥料以及植物提取物样品进行同时的多参数营养分析。
资源
适用于水/环境样品的 Gallery 系统试剂
规格表总结了适用于水和环境样品的即用型试剂盒的监管方法、工作范围、检测数量和样品基质。
适用于食品和其他样品材料的 Gallery 系统试剂
规格表总结了适用于水和环境样品的即用型试剂盒的监管方法、工作范围、检测数量和样品基质。
快速、准确的 Gallery 分立式工业分析仪——自动营养分析和水质监测
Thermo Scientific Gallery 分析仪是精密的分立式光度系统,可精确、轻松地对水和环境样品进行适应性分析。
自动湿化学分析手册
该手册介绍了 Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪如何通过自动完成多参数湿化学分析帮助不断发展的实验室执行食品和饮料分析以及环境水分析。
环境与工业分析网络讲座
浏览我们可搜索的环境和工业分析用分立式工业分析仪的点播网络讲座数据库以查找加速您实验室工作的方法与应用。
搜索自动湿化学分析资源
未找到与您输入条件相匹配的记录
类型 | 标题 |
---|---|
手册与方案 | 氨 (DIC) |
手册与方案 | 氯化物 |
手册与方案 | 磷酸盐 |
手册与方案 | 产品插页——环境——硫酸盐 |
手册与方案 | 通过计算得出的 TON(总氧化氮,作为 N)、硝酸盐(TON - 亚硝酸盐) |
手册与方案 | TON(作为 N)、总氧化氮(钒氯化物还原) |
手册与方案 | 总氧化氮(酶) |
产品文献 | 应用指南:使用钒作为还原剂的总氧化氮自动检测法与检测海水、天然水和废水的镉和肼还原剂法的关联 |
产品文献 | 应用指南:利用光度分析测定水污染物 |
产品文献 | 应用指南:泳池水中尿素的酶法分析 |
产品文献 | 案例研究:在地球化学实验室中更快、更好地分析复杂样品 |
产品文献 | 电子书:快速、准确的 Gallery 分立式工业分析仪——自动化营养分析和水质监测 |
产品文献 | 规格表:适用于水/环境样品的分立式工业分析仪系统试剂 |
材料安全数据表 (MSDS) | 984187 |
材料安全数据表 (MSDS) | 984187_NADH |
材料安全数据表 (MSDS) | 984350 |
材料安全数据表 (MSDS) | 984351 |
材料安全数据表 (MSDS) | 984357 |
材料安全数据表 (MSDS) | 984361 |
材料安全数据表 (MSDS) | 984362 |
材料安全数据表 (MSDS) | 984363 |
材料安全数据表 (MSDS) | 984364_984365 |
材料安全数据表 (MSDS) | 984366_984367 |
材料安全数据表 (MSDS) | 984368_R2 |
材料安全数据表 (MSDS) | 984369 |