第65届美国质谱年会(ASMS 2017)期间,赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)庆祝了质谱业务成立50周年,并重磅推出数款新产品,Orbitrap Fusion Lumos的三大性能升级更是将质谱性能不断推向新的极限。
21世纪随着人类基因组草图完成,生命科学进入了飞速发展的年代。不断涌现的高新分析仪器拓展了科学家对生命体研究的深度与广度,质谱仪作为生命科学领域研究利器同样面临越来越多的挑战,例如组学研究复杂样品分析深度不足,同分异构体鉴定困难,蛋白质药物全面序列表征等。因为在复杂的生命体内,精准地检测那些至关重要的极低丰度的蛋白面临很多挑战,要求灵敏度、分辨率、速度等质谱的基础性能不断提高,也对处理数据的能力,操作的便捷性提出更高要求。
赛默飞拥有先进的质谱产品及组学技术解决方案。专利的Orbitrap超高分辨质谱技术,具有超高分辨率、超高灵敏度、超强稳定性的特点,能够轻松面对最复杂的分析挑战。虽然Orbitrap商业化只有短短12年的时间,但已成为组学的金标准,为无数用户解决了最复杂的组学难题,并深受用户认可和喜爱。
Orbitrap Fusion Lumos无疑是其中的翘楚,Lumos作为第二代“三合一”质谱(同时拥有四极杆质量过滤器、线性离子阱及Oritrap质量分析器三种检测器),对Q-OT-qIT系统进行深度优化,同时配合智能平行运行技术(ADAPTTM)将质谱所有部件充分调动,相互配合同时工作,极大的提升了性能。而2017年三大性能更新,更是将性能推向极致。就像“Lumos”一词的本意“点亮魔杖荧光的咒语”,为我们照亮未知的分析领域。
三大性能提升
◇ 1、APD(advanced peak determination):先进的峰检测算法显著地提升了蛋白质组学的深度。
配置APD的Orbitrap Fusion Lumos 质谱仪可以鉴定复杂样品中的更多母离子,并显著提高DDA实验的鉴定效率,获得更多的Protein IDs、更高的通量,以及多次数据采集中可重复鉴定的蛋白数量。
◇ 2、100万分辨率:超高分辨率, 2s扫描时间. 可分辨精细同位素峰结构. (如13C和D)
配置1M的Orbitrap Fusion Lumos 质谱仪是最高性能的超高分辨 LC-兼容MSn 系统。它能分辨同重异质化合物的组成,提供精细同位素结构,对于获得大范围目标结构信息具有独特的必要性,极大地促进了表征和定量能力。
◇ 3、UVPD(Ultraviolet Photodissociation):紫外光解离,提供更完整的结构信息。
配置UVPD 的Orbitrap Fusion Lumos 质谱仪为蛋白质组学、代谢组学和生物制药的应用领域中大小分子结构的测定提供了一种独特的碎裂模式。
APD为新仪器标配,已有仪器可选配。1M分辨率和UVPD已有仪器和新仪器可选配。
更多精彩活动请关注2017北京分析测试学术报告会(2017 BCEIA)