如果您正在使用 UV、RI 和 FID 等检测技术验证化合物是否存在并进行定量分析,我们的1级性能产品是非常合适您的解决方案——选择带有一条波纹的产品。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
隆重介绍我们的现代化 Thermo Scientific SureSTART 样品瓶和瓶盖系列。
由于实验、分析物或预算各不相同,我们将 SureSTART 样品瓶和瓶盖分为三种性能级别,从而为您提供所需的经济性、兼容性和性能。
不遗漏任何 HPLC/UHPLC 或 GC 仪器。我们的样品瓶和孔板适用于所有供应商的仪器。所有 SureSTART 产品均经过规格认证。此外,套装经过 LC/GC 认证或 MS 认证。
从使用这些 SureSTART 产品开始,获得所需的性能、重现性和结果准确性。了解该样品瓶和瓶盖系列如何提供从购买到最终结果的优质产品体验。
正在寻找自动进样器孔板?了解我们的全系列色谱自动进样器孔板,用于色谱分析中的高密度样品处理。
所有现有的 National Scientific、Chromacol 和 Sun-Sri 产品均已纳入 SureSTART 系列中。正在使用以下旧款 Thermo Scientific 样品瓶和瓶盖?找到等效的 SureSTART 部件号非常简单。
保证质量和性能 | 仪器 兼容性 | 样品 安全性 | 低化合物吸附 | 更好的产品体验 | 充分利用 您的预算 |
---|---|---|---|---|---|
如果您正在使用 UV、RI 和 FID 等检测技术验证化合物是否存在并进行定量分析,我们的1级性能产品是非常合适您的解决方案——选择带有一条波纹的产品。
获得您所需的性能,从而以不间断的工作流程提供高质量数据。
我们的2级性能产品系列中的金属含量、萃取物和浸出物极低,因此可保证每个产品均符合您所采用的同一高标准,从而满足法规要求。
如果您需要支持常规分析的产品,我们的2级性能产品随时供您选择。选择带有两条波纹的产品。
* Also see 20 mm Septa and 20 mm Stoppers for this use
![]() | ||||
**Also see 22 mm Septa for this use
SureSTART 经过认证的 2 mL 螺口样品瓶和瓶盖套装 | SureSTART 经过认证的 EPA 螺口样品瓶和瓶盖套装 | SureSTART 经过认证的 闪烁螺口样品瓶和瓶盖套装 |
![]() | ![]() | ![]() |
标准 2 mL 螺口样品瓶-瓶盖套装;包括 SureStop 样品瓶和 AVCS 瓶盖 | 4、8、12、16、20 或 40 mL 样品瓶-瓶盖套装 | 20 mL 螺口样品瓶和 24 mm 瓶盖 |
创新技术确保每次都能正确密封样品瓶-瓶盖 | 用于根据 EPA 法规要求进行环境分析 | 用于闪烁测定 |
经过测试及认证: 适用于15种关键物理规格 | 经过测试及认证: 适用于15种关键物理规格 确保无残留生产试剂 | 经过测试及认证: 适用于15种关键物理规格 |
保护您最宝贵的样品,为您要求严苛的分析提供一致、可重现的结果。
我们的 SureSTART 3 级性能产品在洁净室中包装,可保护它们免受环境因素的影响,并且含有较低含量/水平的金属、萃取物和浸出物;确保您可以从具有挑战性的分析物中可靠、一致地获得灵敏度和选择性。
如果您正在寻找方法的优异性能,同时保持较高水平的样品安全性和完整性,我们的3级性能产品将满足您的需求。选择带有三条波纹的产品。
3级——标准 2 mL 样品瓶 | 3级——GOLD 级样品瓶和内插管 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 mL 玻璃钳口样品瓶 | 2 mL 玻璃螺口样品瓶 | 2 mL 玻璃卡口样品瓶 | 2 mL GOLD 级玻璃 螺口和钳口样品瓶 | GOLD 级内插管, 用于 2 mL 样品瓶 |
11 mm 钳口盖 | 9 mm 螺口盖 | 11 mm 卡口盖或 11 mm 钳口盖 | 9 mm 螺口盖 |
SureSTART 经 HPLC 和 GC 认证的 螺口样品瓶和瓶盖套装 | SureSTART MSCERT 螺口样品瓶和瓶盖套装 | SureSTART MSCERT+ 螺口样品瓶和瓶盖套装 | SureSTART 经认证的 TOC 螺口样品瓶和瓶盖套装 | SureSTART 经过认证的 螺口样品瓶和瓶盖套装 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
经认证的 2 mL 螺口样品瓶-瓶盖套装;包括 SureStop 样品瓶和 AVCS 瓶盖 | 经认证的 2 mL 螺口样品瓶-瓶盖套装;包括 SureStop 样品瓶和 AVCS 瓶盖 | 经认证的 0.2、1.5和 2 mL 螺口样品瓶-瓶盖套装;包括 SureStop 样品瓶和 AVCS 瓶盖;预清洁样品瓶 | 经认证的 40 mL 螺口样品瓶和 24 mm 瓶盖 | 0.2和 2 mL 螺口样品瓶-瓶盖套件;包括 SureStop 样品瓶和 AVCS 瓶盖 |
包括创新的样品瓶-瓶盖技术,可确保每次都能正确密封螺口盖 较高水平的样品安全性和完整性 | 用于质谱 低吸附 直接进样分析 (DIA) 创新样品瓶-瓶盖技术 较高水平的样品安全性和完整性 | 用于质谱 低吸附 直接进样分析 (DIA) 创新样品瓶-瓶盖技术 较高水平的样品安全性和完整性 | 用于总有机碳分析 | 包括创新的样品瓶-瓶盖技术,可确保每次都能正确密封螺口盖 |
经过测试及认证: 适用于15种关键物理规格 确保无残留生产试剂 | 经过测试及认证: 适用于15种关键物理规格 确保无残留生产试剂 | 预清洁。经过测试及认证: 适用于15种关键物理规格 确保无残留生产试剂 | 经过测试及认证: 适用于15种关键物理规格 适用于 <10 或 <20 ppb 的总有机碳水平 | 经过测试及认证: 适用于15种关键物理规格 |
EPA Certified Screw Vial & Cap Kits | HPLC & GC Certified Screw Vial & Cap Kits for 2 mL Samples |
![]() | ![]() |
Precleaned, EPA certified assembled kits; includes 40 mL screw vials and 24 mm open top screw caps | 0.3 and 1.5 mL screw top vial-cap kits for analysis of small sample volumes |
For use with environmental analyses under EPA regulations | Highest levels of sample security and integrity |
Precleaned. Tested & certified: For 15 critical physical specifications To ensure no residual manufacturing agents | Tested & certified: For 15 critical physical specifications To ensure no residual manufacturing agents |
SureSTART 产品组合是适用于色谱工作流程的样品瓶、瓶盖、内插管、孔板、密封垫和附件的综合列表。SureSTART 产品组合包含三种不同的性能级别,经过质量检查,可提供稳定可靠的产品。
SureSTART 产品组合包括先前可以在我们的传统品牌(如 National Scientific、Chromacol 和 Sun-Sri)中找到的产品。
许多 National Scientific 和 Chromacol 品牌的产品已纳入新的 Thermo Scientific SureSTART 系列中,尽管市场上仍有少量产品存在。
若要了解更多信息,请联系您当地的销售代表或填写此页面上的咨询表。
三种不同性能级别中的所有玻璃样品瓶均由1型 A 类硼硅酸盐玻璃制成。这种类型的玻璃具有出色的耐化学腐蚀性,是容纳或储存酸性、中性和碱性样品/分析物的理想选择。样品瓶还具有耐高温性,适合在 -50°C 到 120°C 之间的温度下使用(但应避免产品温度快速变化)。
1级性能样品瓶旨在识别适用于预算有限的简单常规测试的样品瓶。玻璃样品瓶带有一条波浪线。
对于大多数分析要求,2级性能产品适用于在保持通量的同时使用更高灵敏度的方法。玻璃样品瓶带有两条波浪线。
为了满足最严格的分析要求,3级性能产品具有先进特性,适用于在化学和可用样品量方面存在困难的样品。所有产品均由33膨胀系数玻璃制成,且这些样品瓶均有三条波浪线。
这些样品瓶适用于样品量有限或需要从样品瓶中获得尽可能高的回收率的情况。这些样品瓶允许通过自动进样器对小体积样品进行精确进样,可回收体积远小于100 µL。高回收率、全回收和具有固定内插管的样品瓶均归类为微量样品瓶。
微型内插管的总容量较小,<400 μL,在 SureSTART 系列中可分为 Polyspring、锥形或平底。微型内插管放置并密封在样品瓶内,可用于传统的自动进样器样品盘。内插管的直径小于 6 mm,比常规平底样品瓶具有更好的样品回收率;锥形内插管对于 1-2 μL 的残余容量最有效。许多内插管都由 Polyspring 固定,Polyspring 为内插管提供缓冲并使其居中。
在生产过程中,外样品瓶内部精确安装一个微型玻璃内插管,且永久融合在外样品瓶底部。这样可以得到容量为 350 μL 的 12 mm x 32 mm 微量样品瓶和容量 <10μL 的窄储液槽。使用前无需组装样品瓶和内插管。
这些一体化微量样品瓶残余容量非常低,这是因为其特殊形状的深而窄的内部储液槽将液体收集在底部,因此兼容的自动进样器可以收集除 1-2 μL 样品以外的所有样品,总样品体积为 1.2mL。这些样品瓶的外部尺寸为 12x32mm。
这些一体化微量样品瓶有一个可收集 30 μL 体积液体的内部锥形储液槽,以便使用传统自动进样器从 1.7 mL 的总可用体积中进行提取。这些样品瓶的外部尺寸为 12x32 mm。
除了标准 2 mL 样品瓶的功能外,SureStop 样品瓶在瓶口设计上还具有已获专利的明确停止点(对齐环)。这可以防止样品瓶达到最佳密封状态,从而消除瓶盖/封口造成的密封不足和过度密封,以及消除用户之间的差异。
SureStop 样品瓶旨在与 AVCS 系统螺口盖配合使用。它们提高了传输可靠性,并提供比标准螺口样品瓶更安全的液体密封。SureStop 样品瓶有 2 mL 规格,有透明或琥珀色可供选择,强烈推荐用于 GC 和 LC 应用。
Thermo Scientific 高级样品瓶封盖系统 (AVCS) 瓶盖是一种聚丙烯瓶盖,可与所有 9 mm 短螺口样品瓶兼容,但我们建议将其与我们的 Thermo Scientific SureStop 样品瓶配合使用,以获得这两种技术的较大优势。AVCS 设计的瓶盖内有一种调平功能,可提供理想的液体密封效果。AVCS 瓶盖上的创新功能还提高了自动进样器兼容性,减少了因瓶盖倾斜错位、隔垫脱落或隔垫推出而造成的自动进样器中断。
AVCS 瓶盖不仅具有出色的密封性能,还含有比粘合盖少的更多的浸出物。当您使用 SureStop 和 AVCS 作为粘合盖的替代产品时,您会看到明显更清晰的图谱。AVCS 瓶盖还具有多种不同的隔垫材料。
对于显示与未处理玻璃表面相互作用的化合物的分析,可能需要使用去活玻璃样品瓶。在处理极低浓度的样品时,吸附的影响最为明显。这种效果很可能只会在校准过程中识别出来。分析结果将显示活性样品的可重现性和线性较差,而非吸附材料则显示良好的结果。
3级性能水平产品中有惰性玻璃产品,包括硅烷化玻璃和 GOLD 级技术去活玻璃。
对于强极性化合物,包括可离子化生物分子和无机离子,可以考虑使用塑料样品瓶。聚丙烯样品瓶为1级产品,属于 SureSTART 系列。
大多数极性分析物可以在玻璃样品瓶中成功分析,在正常分析水平下几乎没有问题。低浓度可能需要对去活样品瓶进行研究,但在大多数情况下,控制样品 pH 值即足以维持线性。
1型中性硼硅酸盐玻璃适用于玻璃表面引起的 pH 值变化不大的中性/酸性样品。
GC:样品瓶最适用于运行时间较长的 GC 方法。玻璃样品瓶更兼容用于溶解液体样品的强有机溶剂。
HPLC:当处理少于50个批次的样品时,使用样品瓶,因为使用96孔板几乎没有优势,因为孔板容量不会被充分利用。
HPLC/UHPLC:当利用高样品处理量进行样品制备和自动样品处理时,孔板最为有用。
它们还必须在较短的运行时间内使用,以提供所需的处理量。
与多板叠板器配合使用,可较大程度提高样品容量。
BioLC/NanoLC:使用非常小的样品时,使用塑料或玻璃微量样品瓶可能更方便。样品安全,并且可以从窄内插管中较大限度地回收样品。
当您想要分析样品的气相而非液相时,使用顶空样品瓶。这些样品瓶具有较厚的玻璃壁,可承受较高的温度和内部压力,适用于样品瓶顶空中挥发性气体的分析。顶空样品瓶有 20 mm 钳口盖和 18 mm 螺口盖,尺寸范围为 6 mL 至 20 mL,有透明或琥珀色玻璃瓶可供选择。有圆底或平底以及斜边或方边瓶口可供选择。
未找到与您输入条件相匹配的记录
产品 | 类型 | 主题 |
---|---|---|
样品瓶与瓶盖 | 手册 | SureStop 样品瓶和 AVCS 瓶盖——优异的性能 |
样品瓶和孔板 | 产品资料 | SureSTART 系列 |
样品瓶和孔板 | 产品资料 | SureSTART 系列——简化的选择。值得信赖的品质 |
样品瓶和孔板 | 产品资料 | SureSTART,充分利用您的耗材预算 |
样品瓶和孔板 | 产品资料 | SureSTART 样品瓶和孔板产品组合 |
样品瓶和孔板 | 产品资料 | 推荐用于 Vanquish U/HPLC 的 SureSTART 样品瓶和孔板 |
样品瓶和孔板 | 产品资料 | 选择 SureSTART 样品瓶和瓶盖的5大理由 |
样品瓶和孔板 | 产品资料 | SureSTART 样品安全性和低化合物吸附性 |
样品瓶和孔板 | 产品资料 | 选择合适的 SureSTART 样品瓶和孔板 |
样品瓶和孔板 | 产品资料 | SureSTART 系列——更好的产品体验 |
样品瓶和孔板 | 产品资料 | SureSTART 确保质量和性能 |
样品瓶与瓶盖 | 产品资料 | 自动进样器兼容性图表 |
样品瓶与瓶盖 | 产品资料 | SureSTART 系列——经认证的样品瓶和瓶盖套件 |
样品瓶和孔板 | 产品资料 | SureSTART 系列——三种性能级别 |
样品瓶和孔板 | 产品资料 | SureSTART 系列——兼容性 |
样品瓶与瓶盖 | 产品资料 | SureSTART 系列——GC 的基本要素,适用于各种 GC 应用和预算的样品瓶和瓶盖 |
样品瓶与瓶盖 | 白皮书 | 经 MS 认证的样品瓶——用于质谱分析的预清洁且经过认证的样品瓶 |
样品瓶和孔板 | 产品资料 | 独特的 SureSTART 样品瓶、瓶盖、孔板和密封垫技术 |
样品瓶与瓶盖 | 白皮书 | 玻璃质量对低含量分析物检测的影响 |
样品瓶与瓶盖 | 技术资料 | 玻璃如何影响样品的 pH 值 |
样品瓶与瓶盖 | 产品规格 | 可编程式电动压盖工作站 |
样品瓶与瓶盖 | 手册 | SureSTART 系列——简化的选择。值得信赖的品质。 |
样品瓶与瓶盖 | 手册 | 色谱柱和耗材——BioPharma 工作流程解决方案 |
样品瓶与瓶盖 | 手册 | 色谱柱和耗材——蛋白质组学工作流程解决方案 |
样品瓶与瓶盖 | 手册 | 色谱柱和耗材——临床工作流程解决方案 |
样品瓶与瓶盖 | 手册 | 色谱柱和耗材——食品和饮料工作流程解决方案 |
样品瓶与瓶盖 | 手册 | 色谱柱和耗材——环境工作流程解决方案 |
样品瓶与瓶盖 | 手册 | 色谱柱和耗材——制药工作流程解决方案 |
样品瓶与瓶盖 | 产品资料 | 选择合适的 AAV 分析样品瓶,以防止样品损失 |