不要因为隔垫导致进样失败
您为自动进样器样品瓶选择的隔垫会影响样品蒸发、样品安全性、针头弯曲和堵塞以及仪器停机时间。不要因为隔垫选择的复杂性减慢操作速度。利用简单的在线 Thermo Scientific SureSTART 选择指南,为您的分析寻找合适的隔垫和样品瓶。
Thermo Scientific SureSTART 选择指南
只需回答几个简单的问题,我们的 SureSTART 选择指南就会为您的工作流程推荐合适的隔垫、瓶盖和样品瓶。您还可以在我们的等效工具中输入您当前使用的隔垫、瓶盖和样品瓶部件号,从而找到等效或性能更佳的 Thermo Scientific SureSTART 产品。
隔垫决策树
隔垫选择工具利用以下图表选择有助于预防污染和避免损坏的隔垫。
是否多次进样? | 温度如何? | 针头是否纤细易碎? | 针头是否钝而粗? | 是否进行关键性分析? | 是否需低掉渣性? | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
需要具有良好的重复密封性 | -40°C 至 120°C | -40°C 至 110°C | -60°C 至 200°C | 需要软而薄的隔垫 | 采用开口/预剪切衬管作为渗透辅助物(HPLC) | 需要极为干净的内衬 | 需要双面 PTFE 层压内衬 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
天然橡胶/TEF | 天然橡胶/TEF;丁基橡胶/PTFE | 红色橡胶/PTFE | 硅胶/PTFE | 如硅胶/PTFE | 硅胶/PTFE,开口 | 硅胶/PTFE | PTFE/硅胶/PTFE PTFE/丁基橡胶/PTFE |
我的自动进样器样品瓶需要哪种隔垫?
在选择适合您实验的隔垫时,必须要考虑:
仪器
每个仪器供应商使用不同的进样针类型,对于某些仪器,使用预开口隔垫或选择肖氏(硬度)值低的材料有助于减少出现针头问题(如针头弯曲)的机会。
目标化合物
如果化合物具有挥发性,选择密封性好的隔垫是防止化合物损耗的关键。当高级样品瓶封盖系统(Advanced Vial Closure System,以下简称 AVCS)的瓶盖在盖上样品瓶时,可消除人为主观性,获得良好的密封压缩性。
溶剂
一些通常用于 HPLC、UHPLC 和 GC 实验的溶剂会影响隔垫完整性。
温度
如果需要将有盖的样品瓶置于高温环境,则需要考虑能够承受高温的隔垫材料。
隔垫材料&性能
隔垫由不同材料制成。不同类型隔垫材料的定义和使用如下所示。
橡胶隔垫
主要用于气相色谱中的常规分析。提供适度的重复密封性,化学惰性良好。不建议用于多次进样或承载样品进行进一步分析。PTFE 保护层一旦破坏后,橡胶层即会受到化学腐蚀。
PTFE/红色橡胶 – AC6,6RT1
低硬度橡胶便于针头穿透。热销经济型隔垫,适用于一般 GC 用途。
PTFE/橡胶 – AC7,8RT1
硬度较高的橡胶,适合与穿刺针头配合使用热销经济型隔垫,适用于一般 GC 用途。
预开口 PTFE/红色橡胶 – 8RT1X
预开口、优质红色橡胶,带薄层(0.003")PTFE。用于使用非常细的注射针头或在样品瓶中可能形成真空的情况下。
硅橡胶隔垫
优质硅橡胶与 PTFE 压制成型。用于必须提供卓越重复密封性的情况。隔垫可防掉渣,推荐用于需要多次进样的场合。用于液相色谱应用的出色隔垫。
PTFE/硅胶 – ST1,ST15,ST18,ST2
白色、中等硬度硅胶,带红色 PTFE 保护层,有多种硬度可选。
PTFE/硅胶 – ST101,ST14
高纯度软质硅胶与 PTFE 压制成型。隔垫防掉渣,推荐用于采用细规格针头的仪器。因其纯度高,也建议用于 LC-MS 和 GC-MS。
PTFE/硅胶 – ST143, ST144
软质硅胶与 PTFE 压制成型。能与软针头配合使用
PTFE/硅胶/PTFE – TST1, TST11
在中等硬度硅胶的每一侧涂覆一层 PTFE。由于具有上述平均重复密封性,因此防掉渣能力较强推荐用于要求最苛刻的应用,例如痕量分析、进样间隔时间长或用于内标等应用。用于任何使用大管径、钝针头的自动进样器。
预开口 PTFE/硅胶 – ST1X,ST101X,ST14X
预开口,高品质高纯度白色硅胶,表面覆以 PTFE 层。用于使用非常细的注射针头或在样品瓶中可能形成真空的情况下。
PTFE 和含氟聚合物
耐化学腐蚀性非常优秀,可用作耐腐蚀性较差的弹性体的保护层。
PTFE – T,T02
适用于单次进样和短样品周期。这类隔垫不可重新密封。
Viton – V1
Viton 耐化学性较强,但重复密封性较差。推荐用于含氯溶剂。由于 Viton 固有硬度较强,此类隔垫不适合用于细号注射器针头。
一体成型塑料密封垫
隔垫为瓶盖的一部分。
聚乙烯 – PE,聚丙烯 – PP
耐化学腐蚀,但仅限一次使用,不可重复密封。无荧光聚合物涂层,因此适合 PFOA 分析。20 mm 密封垫可用于顶空和样品制备应用
丁基橡胶/氯化丁基橡胶
适合较低温度(< 125℃)或低压应用的经济之选。无 PTFE 保护层,不适合于烷烃、苯、氯化溶剂或环己烷。
灰色溴化丁基瓶塞 – B3P
无 PTFE 防护。可渗透性低,用于气体采样。
黑色氯化丁基 – CB3
无 PTFE 防护。可渗透性低,用于气体采样。
灰色溴化丁基/黑色 PTFE – CBT3
含 PTFE 保护层,适合气体渗透性低的一般有机溶剂。
灰色 PTFE/黑色溴化丁基成型 – CBT3B
特殊成型密封垫,带有 PTFE 插管。带 PTFE 层的丁基橡胶隔垫密封性能优于无 PTFE 面的隔垫。低于 125° C 温度下的理想选择。密封性能良好、有效耐受大多数溶剂,抗掉渣并可耐受多次穿透。PTFE 增强了耐化学性。
硅橡胶
适用于背景峰值极低、渗透性低的挥发物的较佳隔垫。也是酒精和水溶液样品的理想选择。具有良好的重复密封性和抗掉渣性能。
天然色 PTFE/蓝色硅胶 – ST3,ST201
温度超过 125°C 时的较佳隔垫。
天然色 PTFE/红色硅胶 – ST3HT
适用于高温下的密封垫,流失率低。温度最高达 300°C 时的较佳隔垫。
蓝色硅胶/红色 PTFE – ST144
厚度低至 1.4mm 的薄密封垫,具有 PTFE 面由于硅胶层薄,重复密封性能较差。
铝/白色硅胶 – AS3
反光铝面可保护硅胶密封垫。白色硅胶适合在不超过 170°C 的温度下使用。
铝/红色硅胶 – ASH3
反光铝面可保护硅胶密封垫。红色硅胶适合在不超过 250°C 的温度下使用。
蓝色硅胶/天然色 PTFE – ST101
采用简单配方的软硅胶可减少干扰。更薄的密封垫具有一定的重复密封性,适用于溶剂清洗、溶剂萃取和固相微萃取(Solid Phase Microextraction,以下简称 SPME)应用。不适用于直接顶空应用。
冷冻插塞 – 2FB3
用于密封冻干制品的丁基橡胶插塞。可与低储存温度和低透气性兼容。
PTFE/硅胶圈 – LLX
带密封环的薄 PTFE 层,密封性好,耐腐蚀性强。适用于样品制备过程的液相萃取或 SPME 步骤。不可重复密封。仅供单次使用。
相关产品
推荐产品
是否遇到螺纹拧紧失败和/或样品蒸发问题?
使用带有 AVCS 瓶盖的 Thermo Scientific 2 mL SureStop 样品瓶
创新的螺口盖 & 样品瓶设计可确保每次螺口盖均妥善密封,因不依靠操作人员,不会出现以下问题:
- 瓶盖倾斜
- 瓶盖缺损
- 隔垫移位
- 隔垫穿透
因此,为您减低了因需要重新分析的成本,提高了数据完整性和样品通量。