满足合规的 MS,适用于制药行业
了解有关网络版 CDS 如何成为定量 LC-MS 分析的数据采集与处理以及确保业务高效、合规和数据完整的更好选择的真实应用案例。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
对于执行和完善药物检测的人员,色谱数据系统 (CDS) 的选择可能对数据的采集、处理和报告工作产生巨大影响。任何具有可减少方法开发时间、偏差、重新分析和数据审核周期时间的功能,同时对用户来说很直观的软件,都会提供巨大的投资回报。
了解 Thermo Scientific Chromeleon 7.3.2 色谱分析数据系统 (CDS) 如何将常规检测效率提高 33%,提供金标级数据完整性功能,并且仍然能够为用户提供简单明了的分析方法开发、确认、验证和使用解决方案。
用户如何评价?
"作为方法开发科学家,Chromeleon 软件直接影响着我的日常工作。Chromeleon 让我能够成功设计和执行分析程序、从一台中央计算机同时控制多台仪器,并实时监测数据,以增效研究设计。在方法开发中,时间就是一切,与没有该软件相比,Chromeleon 为我节省了时间,让研究进展得更加顺利和高效。"
- 研究员,Charles River Laboratories
通过以下几项减少失败运行次数和OOS结果:
Thermo Scientific 提供通过 Chromeleon 软件操作的高效亚硝胺类成分杂质分析 MS 解决方案,让您对结果充满信心,无论您所在实验室的研究方向如何。
通过对 LC 和 GC 高分辨率精确质量和三重四极杆 MS 仪器的合规控制和数据处理,实现准确鉴定,以便进行可靠的分析物监测和高通量筛查。
萃取物和溶出物 (E&L) 研究需要多种色谱分析技术才可覆盖所有潜在目标成分。Chromeleon CDS 可以控制全面 E&L 研究所需的超过 540 种 Thermo Scientific(LC、GC、IC 和 MS)和第三方仪器。具备处理已知峰和未知峰的定性和定量分析所需的所有功能,包括 MS 库搜索和定量分析与响应因子的功能,还具有一整套合规性功能以满足监管要求。
在企业环境下运行常规 GC 或 GC-MS VOC 与残留溶剂分析—从方法创建到最终报告。通过 Thermo Scientific 分析应用的 AppsLab 库 直接下载 USP <467> eWorkflow 程序,一键即可获取完整的方法和耗材采购单。Chromeleon 软件可以为合规 VOC 和残留溶剂分析提供卓越的仪器控制、自动化和数据处理性能。
总部在澳大利亚的 Ego 制药分享了其用于选择实验室软件 Chromeleon CDS 的流程。
* 必填字段