概述
这些视频提供了有关如何执行这些操作步骤及确保您的 Vanquish HPLC 和 UHPLC 系统顺畅运行的分步说明。
要在无需连接外部互联网的情况下从自己的仪器轻松查看这些操作步骤,请将 Thermo Scientific Vanquish 用户界面添加到您的系统中。
有关详细说明和指导,请查看或下载我们的 HPLC 手册和快速安装指南。请使用知识库 查看针对已停产的 Thermo Scientific 产品之手册或其他文档。
视频
如果接液表面损坏(引起导致泵性能下降的内部泄漏)或者压力传感器出现故障,请更换泵头。
所需部件:
- 新泵头
- 间隔工具
- 6号六角扳手
- ¼” 扳手
准备步骤:
- 利用清洗功能,使用适当的溶剂冲洗泵头
- 关闭泵流速,等待系统压力降至零
定期更换泵的柱塞密封圈;或在密封圈严重泄漏导致保留时间偏移、基线噪音增大时,立即更换。每次拆除泵头时,请更换后冲洗密封圈。更换柱塞密封圈时,无需更换支撑环。支撑环仅需根据适用情况进行更换。
所需部件:
- 新柱塞密封圈
- 新密封垫,请冲洗密封圈
- 密封圈操作工具
- 装有异丙醇的进样针
准备步骤:
- 拆除泵头(参见“如何更换泵头”)
- 拆除柱塞
- 从泵头上拆除后冲洗背板
联系技术支持
我们还可以为您提供以下帮助:产品选择和订购、产品应用和使用、仪器支持、现场服务履行、返厂维修或查找感兴趣产品的经销商或分销商。
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet for Global Design System
CMD Wide-format style fixes