Search Thermo Fisher Scientific
ASE加速溶剂萃取仪是一种样品制备技术,通过在高温高压下使用有机溶剂快速高效地从样品中去除不需要的基质组分,从而帮助生成高质量色谱结果。升高温度可提高从基质中萃取分析物的效率。增加压力可使溶剂保持液态(即使温度超过其沸点)。而较低的溶剂粘度有助于分析物扩散至溶剂中,使萃取更快速、更有效。最终,该技术可提供更纯净的样品,用于在下游色谱分析中分离和检测样品组分,从而提供更精确的结果。
ASE萃取已在美国 EPA 方法 3454A 中获准用于萃取 PAH 和半挥发性化合物、PCB、二噁英、呋喃、TPH 和爆炸性化合物,并已在 CLP OLM 04.2A 中获准用于萃取半挥发性物质和农药。
该技术可用于分析食品中的农药残留、酸水解后脂类、脂肪和添加剂含量以及风味特征。它还可用于帮助验证金丝桃草、紫锥菊和银杏等补充剂是否符合行业指南。
借助仪器可实现ASE萃取溶剂蒸发工作站流程自动化,从而减少手动样品制备工作所固有的变异性并确保结果可重现。自动化使得ASE萃取流程快速、安全且简单。索氏萃取方法和超声处理等传统技术需要耗时 8-10 小时且需使用数百毫升溶剂,而自动化ASE加速溶剂萃取仪仅需 15-30 分钟和 10-30 mL 溶剂(具体取决于应用)并且可通宵萃取样品。
了解自动样本萃取与蒸发相结合如何为您的实验室省时省钱,同时减少对溶剂的需求。
Davide Mariani 博士回顾了通过自动化表面活性剂萃取对一些最具挑战性的环境化合物进行的分析和定量。
Thermo Scientific Dionex ASE 350 加速溶剂萃取仪系统的产品优势。
ASE加速溶剂萃取仪是一个强大的自动样本制备系统,可制备用于分析有机污染物的固体样本。
了解 MAP加速溶剂萃取仪如何有助于提高高含水量样本中农药的萃取效率。
* 必填字段